Merck
P9623
Sigma-Aldrich
パロキセチン 塩酸塩 ヘミ水和物
≥98% (HPLC), powder, serotonin reuptake inhibitor
別名:
パロキセチンHCl塩, (3S-trans)-3-[(1,3-ベンゾジオキソール-5-イルオキシ)メチル]-4-(4-フルオロフェニル)ピペリジン 塩酸塩 ヘミ水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20FNO3 · HCl · .5 H2O
CAS番号:
分子量:
374.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
パロキセチン 塩酸塩 ヘミ水和物, ≥98% (HPLC), powder
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
SMILES記法
O.Cl[H].Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.ClH.H2O/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H;1H2/t14-,17-;;/m0../s1
InChI Key
QRQSGFFISBKLMZ-YHOFXEKLSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
パロキセチン塩酸塩半水和物は、以下の用途に使用されています。胚性ラット海馬から得られた神経幹細胞(NSC)に与える効果をin vitroで研究するための抗うつ薬として。フェノール代謝物のヒト組み換えCYP 2D6によるin vitroでの生成に与えるその効果を研究するためのCYP 2D6阻害剤として。ラット一次海馬ニューロンにおける下垂体アデニル酸シクラーゼ活性化ポリペプチド(PACAP)、その受容体および脳由来神経栄養因子(BDNF)の発現に与えるその効果を研究するための抗うつ薬として
生物化学的/生理学的作用
パロキセチンはフェニルピペリジン誘導体です。胎盤を通過できます。パロキセチンは、先天性心奇形のリスクを高めることが知られています。閉経期の血管運動神経症状を治療するためのホルモン補充療法に役立つ可能性があります。パニック障害、強迫性障害および社交恐怖症の影響を改善することが知られています。
パロキセチン塩酸塩半水和物は、最も強力かつ選択性の選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)である抗鬱薬の1つです
特徴および利点
この化合物はグラクソスミスクラインによって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください。
法的情報
GlaxoSmithKlineの許可を得て販売しています。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P9623-50MG:
P9623-VAR:
P9623-BULK:
P9623-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joseph A Roscoe et al.
Breast cancer research and treatment, 89(3), 243-249 (2005-03-09)
Fatigue can significantly interfere with a cancer patient's ability to fulfill daily responsibilities and enjoy life. It commonly co-exists with depression in patients undergoing chemotherapy, suggesting that administration of an antidepressant that alleviates symptoms of depression could also reduce fatigue.
Jonathan A Coleman et al.
eLife, 9 (2020-07-04)
Antidepressants target the serotonin transporter (SERT) by inhibiting serotonin reuptake. Structural and biochemical studies aiming to understand binding of small-molecules to conformationally dynamic transporters like SERT often require thermostabilizing mutations and antibodies to stabilize a specific conformation, leading to questions
A review of paroxetine for the treatment of vasomotor symptoms
Slaton RM, et al.
Journal of Pharmacy Practice, 28(3), 266-274 (2015)
Koliane Ouk et al.
Neuropharmacology, 131, 337-350 (2017-12-25)
Circadian abnormalities seen in Huntington's disease (HD) patients are recapitulated in several HD transgenic mouse models. In mice, alongside the master clock located in the suprachiasmatic nucleus (SCN), two other oscillators may influence circadian behaviour. These are the food-entrainable oscillator
The risk of major cardiac malformations associated with paroxetine use during the first trimester of pregnancy: a systematic review and meta-analysis
Berard A, et al.
British Journal of Clinical Pharmacology, 81(4), 589-604 (2016)