安全性情報
V116
Sigma-Aldrich
Z-VAD-FMK
≥98% (TLC), solid, Caspase inhibitor
別名:
N-ベンジルオキシカルボニル-Val-Ala-Asp(O-Me) フルオロメチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 MG
¥188,000
¥188,000
出荷可能日2025年4月03日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 MG
¥188,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30FN3O7
CAS番号:
分子量:
467.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.77
¥188,000
出荷可能日2025年4月03日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
Z-VAD-FMK, solid
由来生物
synthetic
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
solid
white
溶解性
DMSO: 20 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
FCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C)CC(=O)OC
InChI
1S/C22H30FN3O7/c1-13(2)19(26-22(31)33-12-15-8-6-5-7-9-15)21(30)24-14(3)20(29)25-16(17(27)11-23)10-18(28)32-4/h5-9,13-14,16,19H,10-12H2,1-4H3,(H,24,30)(H,25,29)(H,26,31)/t14-,16-,19-/m0/s1
InChI Key
MIFGOLAMNLSLGH-QOKNQOGYSA-N
遺伝子情報
human ... CASP3(836)
mouse ... CASP3(12367)
rat ... CASP3(25402)
詳細
Z-VAD-FMKは、酵母および哺乳類のペプチドN-グリカナーゼ(PNGase)を阻害します。[1]アポトーシスを誘導します。Z-VAD-FMKは、小胞体(ER)ストレスに関連する可能性があります。[2]
アプリケーション
Z-VAD-FMKは、以下の用途で使用されています:
  • MLKL(mixed-lineage kinase domain-like)のリン酸化(p-MLKL)をL929細胞に導入[3]
  • Jurkat細胞およびK562細胞にオートファジーを誘導[4]
  • オキサリプラチンまたはオキサリプラチンとクロロキン(CQ)との併用が細胞株HCT116およびSW620に及ぼす殺作用からの回復[5]
  • アポトーシスを阻害し、核内因子NF-κB、熱ショックタンパク質70(Hsp 70)、プロトオンコジーン(cmyc)および腫瘍抑制蛋白p53を評価するためにカスパーゼ阻害剤として[6]
生物化学的/生理学的作用
カスパ-ゼ-1およびカスパ-ゼ-3関連プロテア-ゼに対する非選択的かつ細胞透過性のインヒビタ-です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のCaspases(カスパーゼ)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物はアポトーシス研究向けの注目の製品です。さらに特徴があるアポトーシス製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の領域の研究用の生物活性低分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
注意
吸湿性です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
V116-VAR:
V116-2MG:
V116-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Apoptosis inhibition can be threatening in Abeta-induced neuroinflammation, through promoting cell proliferation
Abdi A, et al.
Neurochemical Research, 36(1), 39-48 (2011)
Peng Chen et al.
Theranostics, 10(11), 5107-5119 (2020-04-21)
Background and Purpose: RAS mutations limit the effectiveness of anti-epidermal growth factor receptor (EGFR) monoclonal antibodies in combination with chemotherapy for metastatic colorectal cancer (mCRC) patients. Therefore, new cell death forms have focused on identifying indirect targets to inhibit Ras-induced
z-VAD-fmk inhibits peptide: N-glycanase and may result in ER stress
Misaghi S, et al.
Cell Death and Differentiation, 13(1), 163-163 (2006)
Deletion of Ripk3 prevents Motor Neuron death in vitro but not in vivo
Dermentzaki G, et al.
eNeuro, ENEURO-EN0308 (2019)
Increasing colorectal cancer cell sensitivity to oxaliplatin through hyperthermia and chloroquine treatment
Zheng C, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 9(2), 496-508 (2016)
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.