This product has not been tested for the presence of endotoxins. Currently, an endotoxin tested product option is not available.
C4369
カルシポトリオール 水和物
≥98% (HPLC), powder, Vitamin D3 analog
別名:
(5Z,7E,22E,24S)-24-シクロプロピル-9,10-セココラ-5,7,10(19),22-テトラエン-1α,3β,24-トリオール, カルシポトリエン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
カルシポトリオール 水和物, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
O.C[C@H](\C=C\[C@@H](O)C1CC1)C2CCC3\C(CCC[C@]23C)=C\C=C4\C[C@@H](O)C[C@H](O)C4=C
InChI
1S/C27H40O3.H2O/c1-17(6-13-25(29)20-8-9-20)23-11-12-24-19(5-4-14-27(23,24)3)7-10-21-15-22(28)16-26(30)18(21)2;/h6-7,10,13,17,20,22-26,28-30H,2,4-5,8-9,11-12,14-16H2,1,3H3;1H2/b13-6+,19-7+,21-10-;/t17-,22-,23-,24+,25-,26+,27-;/m1./s1
InChI Key
XBKHACNRWFKJNC-MANNPBRJSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C4369-VAR:
C4369-BULK:
C4369-50MG:
C4369-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.