APIファミリー
calcipotriol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1C[C@@H](C(=C)\C(=C/C=C2/C3[C@@]([C@H](CC3)[C@H](C)\C=C\[C@@H](O)C4CC4)(CCC/2)C)\C1)O
InChI
1S/C27H40O3/c1-17(6-13-25(29)20-8-9-20)23-11-12-24-19(5-4-14-27(23,24)3)7-10-21-15-22(28)16-26(30)18(21)2/h6-7,10,13,17,20,22-26,28-30H,2,4-5,8-9,11-12,14-16H2,1,3H3/b13-6+,19-7+,21-10-/t17-,22-,23-,24?,25-,26+,27-/m1/s1
InChI Key
LWQQLNNNIPYSNX-OUSHRDKSSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0002041:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ