Merck
SML2614
Sigma-Aldrich
Carboprost tromethamine
≥98% (HPLC)
別名:
Carboprost trometamol, (15S)-15-methyl prostaglandin F2α tromethamine, (5Z,9a,11a,15E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-15-methylprosta-5,13-dien-1-oic acid tris(hydroxymethyl)aminomethane salt, (5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-15- methylprosta-5,13-dien-1-oic acid with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), Carboprost tromethamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥10,970
25 MG
¥43,690
¥10,970
出荷予定日2025年4月09日
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥10,970
25 MG
¥43,690
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H47NO8
CAS番号:
分子量:
489.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.77
¥10,970
出荷予定日2025年4月09日
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D 18 to 24°, c = 1.0 in chloroform-d
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO.O[C@H]1[C@H](C([C@H](C1)O)\C=C/[C@@](O)(CCCCC)C)C\C=C\CCCC(=O)O
InChI
1S/C21H36O5.C4H11NO3/c1-3-4-9-13-21(2,26)14-12-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h5,7,12,14,16-19,22-23,26H,3-4,6,8-11,13,15H2,1-2H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-5+,14-12-;/t16-,17?,18+,19-,21-;/m0./s1
InChI Key
UMMADZJLZAPZAW-QFXCEMDRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Carboprost tromethamine is a metabolically stable synthetic analog of prostaglandin F2α. It is used clinically to treat severe postpartum bleeding and for the termination of pregnancy in the second trimester.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2614-BULK:
SML2614-VAR:
SML2614-25MG:
SML2614-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)