スキップする
PHR1237
コレカルシフェロール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
コレカルシフェロール(ビタミンD3), (+)-ビタミンD3, カルシオール, 活性化7-デヒドロコレステロール, 活性型7-デヒドロコレステロール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥23,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C27H44O
CAS番号:
分子量:
384.64
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-673-2
Beilstein/REAXYS Number:
2339331
MDL number:
¥23,700
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
USP 1131009, traceable to Ph. Eur. C2100000
API family
cholecalciferol
form
solid
CofA
current certificate can be downloaded
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
83-86 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
General description
私たちが提供する品質管理アプリケーション用の医薬品の二次標準物質は、製薬企業の研究室および製造業者にとって、社内のワーキングスタンダード調製品に代わる便利でコスト効率の高い代替品です。
コレカルシフェロール(ビタミンD3)は、骨および骨以外への効果を示す脂溶性ビタミンです。骨への効果としては骨の健康状態を向上し、骨以外への効果は免疫系、認知機能、心血管系に関係しています。
Application
コレカルシフェロール(ビタミンD3)は、食品、餌、血清試料および医薬品製剤中の分析物の、さまざまなクロマトグラフィー法による測定のために、医薬品の標準品として使用されることがあります。
これらの二次標準物質は、認証標準物質と同様に適格であることが確認されています。これらは、製薬企業での出荷判定試験、製薬企業での定性および定量分析法の開発、食品および飲料の品質管理試験ならびにその他の較正要件を含む(ただしこれらに限定されない)いくつかの分析法アプリケーションでの使用に適しています。
Biochem/physiol Actions
ビタミンDは、リガンド依存性の転写因子スーパーファミリーのメンバーである受容体を介して作用します。
ビタミンDは、リガンド依存性の転写因子スーパーファミリーのメンバーである受容体を介して作用します。正常細胞およびガン化細胞の両方の増殖および分化を調節します。乳がん、結腸がん、前立腺がん細胞の抗増殖効果および抗転移効果を持っています。腸および骨の活性型ビタミンDは、カルシウムの吸収とホメオスタシスを維持します。
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP primary standards, where they are available.
Other Notes
An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks.
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
本物質の試験成績書の例を参照する場合は、下の欄にLRAC0270を入力してください。この成績書は一例であり、入手されたロットのものではない可能性があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
477631131009C9774
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
solid
form
solid
form
-
form
crystalline
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
PHR1237-500MG:4.548173380179E12
jan
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–4/4 質問  
  1. How much IU/mg having PHR1237 Supelco Cholecalciferol (Vitamin D3)?
    1 回答
    1. The potency of this product has not been determined.
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  4. I assume the material will be shipped with dry ice. So up to how many days/time the material will remain stable in this shipping condition ?
    1 回答
    1. This product is stable for relatively short periods of time. The item is shipped at ambient temperature. A transit time of up to 2 weeks will not impact the quality of this material. Upon delivery, this product should be stored at -20°C.