安全性情報
31389
Sigma-Aldrich
デキストラン Leuconostoc)spp.由来
Mr ~40,000
別名:
デキストラン40
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥22,700
100 G
¥70,700
500 G
¥243,600
¥22,700
単価¥32,400割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥22,700
100 G
¥70,700
500 G
¥243,600
About This Item
化学式:
(C6H10O5)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
¥22,700
単価¥32,400割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
(Leuconostoc spp)
品質水準
フォーム
powder
分子量
Mr ~40,000
テクニック
cryopreservation: suitable
gel permeation chromatography (GPC): suitable
損失
≤7% loss on drying
white
mp
483  °C ((901 °F ))
溶解性
water: 1.5, clear, colorless
Absorption
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
適合性
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides
アプリケーション
advanced drug delivery
agriculture
sample preparation
保管温度
room temp
SMILES記法
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI Key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デキストランは、主としてグルコース単位、具体的にはα-(1-6)結合によって連結されているD-グルコース単位からなる多糖類のクラスです。これらの分子量と詳細な構造は、その産生の原因となった微生物菌株によって異なります。これらのホモ多糖類は、ロイコノストック、ラクトバチルス、ストレプトコッカス、ワイセラ、およびペジオコッカスなどの乳酸菌属に一般的に見られる細胞外デキストラン分解酵素の作用によって形成されます。その汎用性に優れた性質から、デキストランは生化学、細胞生物学、薬物送達の研究やゲル電気泳動を含む、さまざまな分野で使用されています。
アプリケーション
Leuconostoc spp.由来デキストランは、以下の用途に使用されています:
  • 海水で胚懸濁液と混合し、凍結イメージング用サンプルを調製するため
  • ゼブラフィッシュ幼生の尾を浸漬して凍結固定化するため
  • ビニルスルホン修飾デキストラン(DX-VS)の合成
  • エステル結合(DX-O-MeA)によるメタクリレート官能化デキストランの合成
  • 灌流培地を調製するためのNCTC-135組織培地の栄養補助剤として
デキストランは、グルコース単位がα(1→6)結合した直鎖と、α(1→3)結合で生じた分岐で構成される分岐グルカンです。デキストランのサイズは10,000~150,000 Kdの幅があります。 デキストランは、増量剤、安定剤、マトリックス成分、結合プラットフォーム、潤滑剤、物理構造成分など多くの用途に使用されます。
デキストラン40は、臓器移植用の改善された新たな保存溶液の開発に使用されます。デキストラン40は、細胞層間の細胞密着性およびフラックスパラメーターを測定するために使用できます。デキストラン40は、コロイド血漿容量増量剤として使用されます。
生物化学的/生理学的作用
浸透圧平衡:デキストランは、溶液中の溶質濃度を上昇させることにより浸透圧平衡の維持を助けます。これにより、水の過剰な細胞膜透過を阻止できるため、細胞の完全性と機能性が維持されます。
-凍結保護:デキストランは、凍結中の細胞と組織の周囲に保護バリアを形成することにより抗凍結剤として作用します。このバリアは、細胞膜や細胞構造を損傷するおそれのある氷晶の形成を阻害します。
-粘度調整:デキストランは、溶液の分子量を上昇させることにより溶液の粘度を変化させます。この粘度変化は、溶液の流動特性に影響を及ぼすため、さまざまなプロセスにおいて溶液の濃度を調製するために役立ちます。
-薬物送達:変性デキストランは、制御型薬物送達のための担体として機能します。デキストランは薬物をカプセル化してからこれらをゆっくり放出することができ、薬物の溶解度を高めて放出特性を制御することによって治療結果を改善します。
-ゲル電気泳動:デキストランは、ゲル電気泳動のサンプルローディング溶液の濃度を高めます。この濃度上昇が、サンプルのゲルマトリックスへの浸透を助けるため、大きさや電荷に基づく電気泳動での分子の分離がより正確に行えます。
-酵素安定化:デキストランは、防御環境を提供することにより酵素を安定化させます。酵素の周囲に安定した基質を形成し、さまざまな生化学反応において酵素活性を強化して酵素の寿命を延長させます。この防御により酵素の変性と不活性化を防止して、酵素機能の有効性を強化することができます。
特徴および利点
  • 平均分子量が40,000のデキストラン
  • 水、DMSO、ホルムアミド、エチレングリコール、およびグリセロールに溶けやすい
  • 汎用性が高く、さまざまな実験用途と研究用途に適用可能
その他情報
私たちの生化学品ラインアップについて詳細な情報をご希望の場合は、このフォームに必要事項を入力してください。
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
31389-BULK:
31389-25G:
31389-100G:
31389-VAR:
31389-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peter Wick et al.
Environmental health perspectives, 118(3), 432-436 (2010-01-13)
Humans have been exposed to fine and ultrafine particles throughout their history. Since the Industrial Revolution, sources, doses, and types of nanoparticles have changed dramatically. In the last decade, the rapidly developing field of nanotechnology has led to an increase
Ana Bratuša et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 181, 561-566 (2019-06-12)
This work describes the derivatization of dextran using N-(tert-butyloxycarbonyl)-S-(trityl)-L-cysteine in the presence of N,N'-carbonyldiimidazole (CDI) as a coupling agent. Homogeneous reactions in dimethyl sulfoxide allowed for an efficient coupling of the amino acid derivative to the polymer backbone. Derivatization was
Netta Vidavsky et al.
Journal of structural biology, 196(3), 487-495 (2016-10-04)
Many important biological questions can be addressed by studying in 3D large volumes of intact, cryo fixed hydrated tissues (⩾10,000μm3) at high resolution (5-20nm). This can be achieved using serial FIB milling and block face surface imaging under cryo conditions.
Marie Chollat-Namy et al.
Cell death & disease, 10(10), 695-695 (2019-09-22)
Cytotoxic T lymphocytes (CTL) and natural killer cells (NK)-mediated elimination of tumor cells is mostly dependent on Granzyme B apoptotic pathway, which is regulated by the wild type (wt) p53 protein. Because TP53 inactivating mutations, frequently found in human tumors
Elizabeth M Bradshaw et al.
Nature neuroscience, 16(7), 848-850 (2013-05-28)
In our functional dissection of the CD33 Alzheimer's disease susceptibility locus, we found that the rs3865444(C) risk allele was associated with greater cell surface expression of CD33 in the monocytes (t50 = 10.06, P(joint) = 1.3 × 10(-13)) of young
関連コンテンツ
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf