Merck
C3130
Sigma-Aldrich
21-酢酸コルチゾン
≥99%
別名:
17α,21-ジヒドロキシ-4-プレグネン-3,11,20-トリオン 21-酢酸, 21-アセトキシ-4-プレグネン-17α-オール-3,11,20-トリオン, 4-プレグネン-17α,21-ジオール-3,11,20-トリオン 21-アセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,500
5 G
¥36,400
10 G
¥66,300
25 G
¥204,000
¥13,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,500
5 G
¥36,400
10 G
¥66,300
25 G
¥204,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H30O6
CAS番号:
分子量:
402.48
Beilstein:
2067543
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥13,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic (organic)
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
mp
237-240 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C(=O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-17,20,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
ITRJWOMZKQRYTA-RFZYENFJSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コルチゾン21-酢酸塩は、糖質コルチコイドと鉱質コルチコイドの特性を有するプロドラッグです[1][2]これは、糖質コルチコイド代替の治療選択肢として使用されます。[1]
アプリケーション
コルチゾン21-酢酸塩は、転移および食作用活性におけるその効果を研究するために使用されています。[3]
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3130-25G:
C3130-10G:
C3130-BULK:
C3130-VAR:
C3130-5G:
C3130-500MG:
C3130-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ana Gil-Bona et al.
Journal of proteomics, 127(Pt B), 340-351 (2015-06-19)
The ability to switch from yeast to hyphal growth is essential for virulence in Candida albicans. The cell surface is the initial point of contact between the fungus and the host. In this work, a free-gel proteomic strategy based on
Immunological mechanisms in metastatic spread and the antimetastatic effects of C. parvum
Jones PD and Castro JE
British Journal of Cancer, 35(5), 519-519 (1977)
Lin Lin et al.
The Journal of infectious diseases, 205(2), 337-347 (2011-11-30)
Activated transfected killer (ATAK) cells are immortal phagocytes transfected with a luminescence reporter that effectively treat lethal infections in neutropenic mice. Their in vivo trafficking, lifespan, and immunogenicity are unknown. Mice were made neutropenic; infected or not with Staphylococcus aureus
Replacement therapy in Addison?s disease
Lovaas K and Husebye ES
Expert Opinion on Pharmacotherapy (2003)
Wiebke Arlt et al.
Clinical endocrinology, 64(4), 384-389 (2006-04-06)
Evaluation of glucocorticoid replacement quality in adrenal insufficiency (AI) relies primarily on clinical judgement and thus largely depends on the physician's expertise. It is a matter of debate whether cortisol day curves are of value in assessing glucocorticoid replacement quality.