Merck
PHR1923
Supelco
酢酸コルチゾン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
17α,21-ジヒドロキシ-4-プレグネン-3,11,20-トリオン 21- アセタート, 21-アセトキシ-4-プレグネン-17α-オール-3,11,20-トリオン, 4-プレグネン-17α,21-ジオール-3,11,20-トリオン 21-アセタート, コルチゾン 21-アセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
300 MG
¥29,400
¥29,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
300 MG
¥29,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H30O6
CAS番号:
分子量:
402.48
Beilstein:
2067543
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.24
¥29,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 585
traceable to Ph. Eur. C2800000
traceable to USP 1150003
APIファミリー
cortisone
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 300 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)C(=O)C2)CC1)C)C(=O)COC(=O)C
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-17,20,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
ITRJWOMZKQRYTA-RFZYENFJSA-N
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB1045 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1923-300MG-PW:
PHR1923-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
トルエン ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179418
トルエン