PHR1606
ヒドロコルチゾン21-アセタート
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
11β,17α,21-トリヒドロキシ-4-プレグネン-3,20-ジオン 21-酢酸, 17-α-ヒドロキシコルチコステロンアセタート, 17-ヒドロキシコルチコステロン 21-アセタート, 21-アセトキシ-4-プレグネン-11β,17α-ジオール-3,20-ジオン, 4-プレグネン-11β,17α,21-トリオール-3,20-ジオン 21-酢酸
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 584
traceable to Ph. Eur. H1400000
traceable to USP 1317007
APIファミリー
hydrocortisone
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
223 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Hydrocortisone Acetate belongs to the class of corticosteroids, exhibiting antipruritic, anti-inflammatory and vasoconstrictive properties.[1] It is used in the treatment of various conditions such as allergic and breathing disorders or skin conditions.[2]
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1606-1G-PW:
PHR1606-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック