Merck
49513
Supelco
ビテキシン
analytical standard
別名:
4′,5,7-トリヒドロキシフラボン8-C-グルコシド, 8-C-グルコシルアピゲニン, アピゲニン8-C-グルコシド, オリエントシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥19,900
¥19,900
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O10
CAS番号:
分子量:
432.38
Beilstein:
67796
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(27)18(28)19(29)21(31-14)16-11(25)5-10(24)15-12(26)6-13(30-20(15)16)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17-19,21-25,27-29H,7H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
InChI Key
SGEWCQFRYRRZDC-VPRICQMDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Vitexinは、さまざまな薬用植物に見られる天然由来のC-グリコシル化フラボン[1]であり、幅広い抗腫瘍、抗酸化、抗炎症特性を示すことができます。[2]
アプリケーション
Vitexinは、高速液体クロマトグラフィーと質量分析(HPLC-MS)を組み合わせたHMGB1の阻害による緑豆の治療効果の判定の標準として使用され、敗血症型の感染を抑制します。[3]
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
この化合物は通常、カンナビス属、サンザシ属、カラナハソウ属の植物に含まれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
49513-BULK-F:
49513-VAR-F:
49513-10MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Isovitexin phyproof® Reference Substance
PHL89233
Isovitexin
ヒペロシド primary reference standard
00180585
ヒペロシド
Genotoxicity and Antigenotoxicity Assessments of the Flavonoid Vitexin by the Drosophila melanogaster Somatic Mutation and Recombination Test
Fernandes ML
Journal of Medicinal Food (2017)
Vitexin alleviates ox-LDL-mediated endothelial injury by inducing autophagy via AMPK signaling activation
Zhang S, et al.
Molecular Immunology, 85, 214-221 (2017)
It is not just folklore: the aqueous extract of mung bean coat is protective against sepsis
Zhu S, et al.
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine : ECAM, 2012 (2012)
It is not just folklore: the aqueous extract of mung bean coat is protective against sepsis
Zhu S, et al.
BMC Complementary and Alternative Medicine, 2012 (2012)
Shaoli Zhang et al.
Molecular immunology, 85, 214-221 (2017-03-14)
Endothelial cell injury plays a crucial role in the development and pathogenesis of cardiovascular disease. Vitexin is a natural flavonoid characterized by anti-oxidative and anti-inflammatory properties. The purpose of this study was to investigate the effects of vitexin on ox-LDL-induced
プロトコル
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.
質問
  1. When I solve it in DMSO, İs it aproprate to storage in +4 or Shall I must storage it to -20 or -80.
    1 回答
    1. Unfortunately, the stability of this product in solution has not been determined. Please see the link below to review a publication that may be helpful:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10125247/