Merck
SML1122
Sigma-Aldrich
BTB06584
≥98% (HPLC)
別名:
2-Nitro-5-(phenylsulfonyl)phenyl 4-chloro-benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥24,700
¥24,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥24,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H12ClNO6S
CAS番号:
分子量:
417.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥24,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C(OC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)=C1)(C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H12ClNO6S/c20-14-8-6-13(7-9-14)19(22)27-18-12-16(10-11-17(18)21(23)24)28(25,26)15-4-2-1-3-5-15/h1-12H
InChI Key
WNDWKKPBLAKXMI-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
BTB06584 inhibits the ATP hydrolase activity of mitochondrial F1F0 ATP synthase.
BTB06584 inhibits the ATP hydrolase activity of mitochondrial F1F0 ATP synthase. The compound BTB06584 has no affect on oxygen consumption or mitochondrial membrane potential in HL-1, a mouse cardiac cell line, but blocks ATP consumption and ischemic cell death following inhibition of cellular respiration.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1122-25MG:
SML1122-5MG:
SML1122-BULK:
SML1122-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)