Merck
320684
Sigma-Aldrich
3,3′-ジエチルオキサカルボシアニンヨージド
98%
別名:
3-エチル-2-[3-(3-エチル-2(3H)-ベンゾオキサゾリリデン)-1-プロペニル]ベンゾキサゾリウムヨージド, DiOC2(3), ヨウ化DOC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,300
¥19,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21IN2O2
CAS番号:
分子量:
460.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥19,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
278 °C (dec.) (lit.)
λmax
483 nm
SMILES記法
[I-].CCN1\C(Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C21H21N2O2.HI/c1-3-22-16-10-5-7-12-18(16)24-20(22)14-9-15-21-23(4-2)17-11-6-8-13-19(17)25-21;/h5-15H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
FIZZUEJIOKEFFZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,3′-Diethyloxacarbocyanine iodide(DiOC) is a cyanine based dye which is used in the photosensitization of mitochondria and endoplastic recticulum in animals and plant cells.[1][2]
アプリケーション
DiOC may be used as a conjugate for labelling cells for cytofluorometry studies .[3] It may also be used in the imaging of carbon nanotubes(CNTs) using fluorescence microscopy.[4] Staining of spermatozoa can potentially be done by DiOC which can be used in flow cytometric measurement and viability assay. [5]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
320684-1G:4548173993522
320684-250MG:
320684-BULK:
320684-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The functionality of mitochondria differentiates human spermatozoa with high and low fertilizing capability.
Gallon F, et al.
Fertility and Sterility, 86(5), 1526-1530 (2006)
Visualization of individual carbon nanotubes with fluorescence microscopy using conventional fluorophores.
Prakash R, et al.
Applied Physics Letters, 83(6), 1219-1221 (2003)
Photosensitization by 3, 3?-dihexyloxacarbocyanine iodide: specific disruption of microtubules and inactivation of organelle motility.
Lee C, et al.
Cancer Research, 55(10), 2063-2069 (1995)
Picosecond flash photolysis and spectroscopy: 3,3?-diethyloxadicarbocyanine iodide (DODCI)
Magde D and Windsor MW
Chemical Physics Letters, 27(1), 31-36 (1974)
Sheng-Chieh Wang et al.
International journal of molecular sciences, 21(17) (2020-09-10)
The sensitizing effect of chromone-derived compounds on UVC-induced proliferation inhibition has not been comprehensively investigated so far. The subject of this study was to examine the proliferation change of oral cancer cells while using the combined treatment of UVC (254
資料
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
蛍光消光顕微鏡は、グラフェンやMoS2のような2次元材料を、迅速かつ安価に、高い忠実度で可視化する。
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.