The production process for A7641 does not involve the use of tris. All pH adjustments and chromatography steps are carried out using Acetic acid or Ammonium hydroxide. The material is essentially free of salts before undergoing lyophilization, although there is a possibility of trace amounts of NaCl due to chromatography. The NaCl concentration would be less than 0.01%.
サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
50 mg | 在庫from市川市大町368 | ¥16,600 |
250 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥41,300 |
1 g | 在庫from市川市大町368 | ¥116,000 |
この商品について
biological source
chicken egg white
Quality Segment
type
Grade VII
assay
≥95% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
44287 Da by calculation
purified by
chromatography
technique(s)
bioconjugation: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
General description
Application
卵白アルブミンは、好酸球から放出されたサイトカインを検出するEliCellアッセイにおいて、細胞インキュベーション用の培地として使用されました。
また、子宮内に初乳を注入した後にブタ胎児における腸内高分子吸着を評価する研究にも使用されました。
- in vitro酵素的アッセイの反応バッファーの成分として。
- 危険なタンパク質毒素を模倣するために。
- マーカー溶液の成分として。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder | description lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis) | description powder, 62-88% (agarose gel electrophoresis) | description Substantially iron-free |
| assay ≥95% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) | assay - | assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) |
| technique(s) bioconjugation: suitable | technique(s) bioconjugation: suitable | technique(s) bioconjugation: suitable | technique(s) protein quantification: suitable |
| biological source chicken egg white | biological source chicken egg white | biological source chicken egg white | biological source chicken egg white |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アルブミン ニワトリ卵白由来
注意喚起語
Danger
ハザードコード
保管分類
11 - Combustible Solids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
適用法令
A7641-1G: + A7641-50MG: + A7641-VAR: + A7641-5G: + A7641-BULK: + A7641-250MG:
jan