Merck
A2512
Sigma-Aldrich
アルブミン ニワトリ卵白由来
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
別名:
アルブミン from hen egg white, オボアルブミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.61
由来生物
chicken egg white
品質水準
タイプ
Grade VI
アッセイ
≥98% (agarose gel electrophoresis)
形状
lyophilized powder
分子量
44287 Da by calculation
精製方法
chromatography
標識化の程度
4-20 mol mannose per mol ovalbumin protein
テクニック
bioconjugation: suitable
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
chicken ... OVAL(396058)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
オボアルブミンは、全卵白タンパク質の75%を占めます。
ニワトリ卵白アルブミンは、卵白の主なタンパク質成分です。ニワトリ卵白アルブミンは、リン酸化糖タンパク質です。アミノ酸配列から、分子のペプチド部分は 385 残基からなり、分子量は 42.7 kDa です。
アプリケーション
オボアルブミンは、下記の用途で使用されています:
  • 好酸球から放出されたサイトカインの検出のためのEliCellアッセイにおいて、細胞のインキュベーション用の培地として
  • 実験用マウスでのアレルギー性炎症およびアトピー性皮膚炎の誘発
  • タンデム質量スペクトル分析法のバリデーションのための対照混合液の成分として
  • キトサン/インターロイキン(IL)-12アジュバントシステムのin vivoでの効性を評価する際のタンパク質抗原モデルとして
タンパク質電気泳動用のマーカー(約45 kDa)として有用なリン酸化糖タンパク質です。喘息動物モデルの作製に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
ディファレンシャル走査熱量測定は、ニワトリ卵白アルブミンが 84°Cで変性することを示しています。オバルブミンは、免疫源として使用する合成ペプチドにコンジュゲートするためのキャリアタンパク質として使用できます。以下のアミノ酸によって構成されています:20 個の Lys、10 個の Tyr、6 個の Cys、14 個の Asp、およびコンジュゲーションに適した 33 個の Glu。
ニワトリ卵白由来のアルブミンは、天然の接着剤として働きます。
物理的形状
基本的に塩類は含有していません。
調製ノート
製品番号A5503をさらに精製し、マンノ-ス含有量を低下させています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2512-5G:
A2512-VAR:
A2512-250MG:
A2512-1G:
A2512-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
PTP1B deficiency exacerbates inflammation and accelerates leukocyte trafficking in vivo
<BIG>Berdnikovs S, et al.</BIG>
Journal of Immunology, 188, 874-884 (2012)
<BIG>Mielenz JR, et al.</BIG>
Biotechnology for Fuels and Chemicals: The Twenty-Eighth Symposium.c, 928-928 (2019)
In vivo efficacy of a chitosan/IL-12 adjuvant system for protein-based vaccines
<BIG>Heffernan MJ, et al.</BIG>
Biomaterials, 32, 926-932 (2011)
<BIG>Unger A, et al.</BIG>
Conservation of Wood Artifacts: A Handbook, 554-554 (2013)
Experimental protein mixture for validating tandem mass spectral analysis
<BIG>Keller A, et al.</BIG>
Omics : A Journal of Integrative Biology, 6, 207-212 (2002)