Merck
C0255
Sigma-Aldrich
コラゲナーゼ Clostridium histolyticum由来
purified by chromatography, ≥500 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), lyophilized powder
別名:
クロストリジオペプチダーゼA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1500 UNITS
¥38,010
3000 UNITS
¥64,400
7500 UNITS
¥131,600
¥38,010
単価¥54,300割引30%
出荷予定日2025年3月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1500 UNITS
¥38,010
3000 UNITS
¥64,400
7500 UNITS
¥131,600
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥38,010
単価¥54,300割引30%
出荷予定日2025年3月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
フォーム
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥500 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
分子量
68-130 kDa
精製方法
chromatography
溶解性
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
その他の活性
Clostripain ≤2.0 U/mg
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Collagenase from Clostridium histolyticum comprises of collagenases G and H. Collagenase has N-terminal activator domain and C-terminal peptidase domain. The collagen binding domains (CBD) and polycystic kidney disease-like (PKD-like) domain resides in the peptidase domain.[1] The collagenase module undergoes structural changes upon calcium binding.[2]
アプリケーション
Collagenase from Clostridium histolyticum has been used:
  • for the recovery of neutrophils from collagen gels[3]
  • for the dissociation of breast tumor biopsies into single cells[4]
  • for the isolation of primary human endometrial stromal cells(HESC) from endometrial biopsies[5]
Collagenase from Clostridium histolyticum may be used for the isolation of cells from many types of animal tissue. It may be used for the disaggregation of human tumor, mouse kidney, human adult/fetal brain, lung and many other tissues. It may also be used in liver and kidney perfusion studies, for the digestion of pancreas, isolation of nonparenchymal rat liver cells and for hepatocyte preparation.
生物化学的/生理学的作用
Crude collagenases are mixtures of enzymes (mostly proteases) secreted by C. histolyticum. Effective release of cells from tissue requires the action of both collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa.
コラゲナーゼは、モル酵素あたり 4 グラム原子カルシウムによって活性化されます。 本製品は、エチレングリコール-ビス(β-アミノエチルエーテル) - N, N, N′,N′-四酢酸、β-メルカプトエタノール、グルタチオン、チオグリコール酸、および 8-ヒドロキシキノリンによって阻害されます。
包装
Product sold on the basis of collagen digestion units (CDU).
単位の定義
1 コラーゲン消化単位(CDU)は、ウシアキレス腱由来コラーゲンからペプチドを遊離し、カルシウムイオン存在下、pH 7.4、37°C、5 時間のニンヒドリン呈色における、1.0 umol のロイシンに相当します。1 FALGPA 加水分解単位は、25°Cで、1 分間あたりに、1.0 umol の furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala を加水分解します。1 中性プロテアーゼ単位は、pH 7.5、37°Cでカゼインを加水分解し、5 時間あたり1.0 umol のチロシンに相当する色を生成します。1 クロストリパイン単位は、DTT の存在下、pH 7.6、25°Cで、1 分間あたり 1.0 umol の BAEE を加水分解します。
調製ノート
Collagenase may be dissolved in TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4 at 37 °C) at 0.05-0.1 mg/mL concentration.
基質
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C0255-3KU:
C0255-1.5KU:
C0255-7.5KU:
C0255-7.5KU-PW:
C0255-3KU-PW:
C0255-BULK:
C0255-VAR:
C0255-1.5KU-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrophoretic cytopathology resolves ERBB2 forms with single-cell resolution
Kang CC, et al.
npj precision oncology, 2(1), 10-10 (2018)
Invasive trophoblast promote stromal fibroblast decidualization via Profilin 1 and ALOX5
Menkhorst EM, et al.
Scientific reports, 7(1), 8690-8690 (2017)
Structural stability enhancement of full-length clostridial collagenase by calcium ions
Ohbayashi N, et al.
Applied and Environmental Microbiology, AEM-00808 (2012)
V Pendaries et al.
Gene therapy, 17(7), 930-937 (2010-04-09)
Recessive dystrophic epidermolysis bullosa (RDEB) is a severe genodermatosis caused by loss-of-function mutations in COL7A1 encoding type VII collagen, the component of anchoring fibrils. As exogenous type VII collagen may elicit a deleterious immune response in RDEB patients during upcoming
E M Menkhorst et al.
Scientific reports, 7(1), 8690-8690 (2017-08-20)
During the establishment of pregnancy, extravillous trophoblast (EVT) must invade into the uterine decidua to facilitate decidual artery remodelling to create the placental blood supply. The local decidual environment is thought to regulate trophoblast invasion, however these interactions are poorly
プロトコル
N-(3-[2-フリル]アクリロイル)-Leu-Gly-Pro-Alaを、連続分光光度法による速度測定(345 nm)で使用して、コラゲナーゼ活性を測定します。コラゲナーゼは、コラーゲンペプチド結合を加水分解します。
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.