Merck
C8051
Sigma-Aldrich
コラゲナーゼ Clostridium histolyticum由来
Sigma Blend Type H, ≥1.0 FALGPA units/mg solid
別名:
クロストリジオペプチダーゼA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥55,700
500 MG
¥115,000
1 G
¥170,000
¥55,700
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥55,700
500 MG
¥115,000
1 G
¥170,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥55,700
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
powder
caseinase activity
≥10 units/mg solid
比活性
≥1.0 FALGPA units/mg solid
分子量
68-130 kDa
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Clostridium histolyticumから得られたコラゲナーゼは、以下の用途に使用されています。
  • コラーゲン足場から骨肉腫143B細胞を採取するために[1]
  • 膵島[2] および頸動脈の組織消化に[3]
  • 絨毛膜絨毛の消化に[4]
  • 固形腫瘍におけるATPに基づく腫瘍化学感受性アッセイ(ATP-TCA)のための酵素的解離に[5]
生物化学的/生理学的作用
Clostridium histolyticumは、2つのクラスのコラゲナーゼを産生します。クロストリジウムのコラゲナーゼは、哺乳動物のコラゲナーゼよりも非常に効果的であることが認められています。コラーゲン三重らせん内の複数の切断部位で切断できます。ガス壊疽における細菌の侵入に関与しています。[6]
コラゲナーゼは、モル酵素あたり 4 グラム原子カルシウムによって活性化されます。 本製品は、エチレングリコール-ビス(β-アミノエチルエーテル) - N, N, N′,N′-四酢酸、β-メルカプトエタノール、グルタチオン、チオグリコール酸、および 8-ヒドロキシキノリンによって阻害されます。
組織からの細胞の効果的な放出はコラーゲナーゼ酵素と中性プロテアーゼの両方の機能を必要とします。コラーゲナーゼは酵素1モルあたり4グラム原子のカルシウム(Ca 2+)によって活性化されます。培養濾液は68~130 kDaの分子量範囲にある少なくとも7つの異なるプロテアーゼを含むと思われます。最適pHは6.3~8.8です。この酵素は一般に組織サンプルの連結成分を消化して個々の細胞を遊離させるために使用されます。コラーゲナーゼ処理は若干の細胞を死なせる可能性があります。一般に、0.1~5 mg/mLで変化する濃度が消化に使用されます。15分から数時間の反応時間によって、さほど多くの細胞を死なせることなく十分な効率で細胞分離できます。カルシウムおよびBSAを含むクレブス・リンゲル緩衝液が推奨されます。また活性にはZn2+が必要です。この酵素は約1mg/mLの濃度で、全体積100 mLのラット肝臓個々における肝細胞の放出に関して試験されました。
単位の定義
1 コラーゲン消化単位(CDU)は、ウシアキレス腱由来コラーゲンからペプチドを遊離し、カルシウムイオン存在下、pH 7.4、37°C、5 時間のニンヒドリン呈色における、1.0 umol のロイシンに相当します。1 FALGPA 加水分解単位は、25°Cで、1 分間あたりに、1.0 umol の furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala を加水分解します。1 中性プロテアーゼ単位は、pH 7.5、37°Cでカゼインを加水分解し、5 時間あたり1.0 umol のチロシンに相当する色を生成します。1 クロストリパイン単位は、DTT の存在下、pH 7.6、25°Cで、1 分間あたり 1.0 umol の BAEE を加水分解します。
基質
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C8051-500MG:
C8051-500MG-PW:
C8051-5G:
C8051-VAR:
C8051-100MG:
C8051-BULK:
C8051-100MG-PW:
C8051-25MG:
C8051-1G-PW:
C8051-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ming Yu et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 93(4), 1391-1399 (2002-09-18)
In contrast to its constrictor effects on peripheral arteries, 20-hydroxyeicosatetraenoic acid (20-HETE) is an endothelial-dependent dilator of pulmonary arteries (PAs). The present study examined the hypothesis that the vasodilator effects of 20-HETE in PAs are due to an elevation of
The in vitro effect of gefitinib (Iressa) alone and in combination with cytotoxic chemotherapy on human solid tumours
Knight LA, et al.
BMC Cancer, 4(1), 83-83 (2004)
Upregulated TRPC3 and downregulated TRPC1 channel expression during hypertension is associated with increased vascular contractility in rat
Noorani MM, et al.
Frontiers in Physiology, 2, 42-42 (2011)
Erik J Behringer et al.
British journal of pharmacology, 166(2), 774-787 (2011-12-16)
Electrical conduction along endothelium of resistance vessels has not been determined independently of the influence of smooth muscle, surrounding tissue or blood. Two interrelated hypotheses were tested: (i) Intercellular conduction of electrical signals is manifest in endothelial cell (EC) tubes;
Exendin-4 improves yield and function of isolated pre-weaned porcine islets
Lau H, et al.
Journal of Endocrinology and Diabetes, 5(5), 1-7 (2018)
プロトコル
N-(3-[2-フリル]アクリロイル)-Leu-Gly-Pro-Alaを、連続分光光度法による速度測定(345 nm)で使用して、コラゲナーゼ活性を測定します。コラゲナーゼは、コラーゲンペプチド結合を加水分解します。
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.