スキップする
C6885
コラゲナーゼ Clostridium histolyticum由来
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
別名:
クロストリジオペプチダーゼA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥14,500
100 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥22,900
500 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥67,800
1 g
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥108,000
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥440,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
EC Number:
Specific activity:
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Biological source:
Clostridium histolyticum
¥14,500
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Clostridium histolyticum
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
suitability
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Clostridium histolyticumは、コラゲナーゼを生産する病原性のクロストリジウム属です。本製品は、コラゲナーゼ、非特異的プロテアーゼ、およびクロストリパインを含む酵素の混合物です。[1]
Application
コラゲナーゼは以下のことに使用されることがあります:[1]
  • 終端糖化産物(AGE)の研究のための動脈組織の調製
  • ヒト腫瘍、マウス腎臓、ヒト脳、肺上皮、および多くの他の組織の非凝集化のための、他のプロテアーゼとの使用。
  • 肝臓および腎臓の灌流実験、膵臓の消化、非実質性肝細胞の分離
  • ラット肝臓からの生存肝細胞の調製、およびラット脂肪組織からの脂肪細胞の分離
Biochem/physiol Actions
コラゲナーゼは、モル酵素あたり 4 グラム原子カルシウムによって活性化されます。 本製品は、エチレングリコール-ビス(β-アミノエチルエーテル) - N, N, N′,N′-四酢酸、β-メルカプトエタノール、グルタチオン、チオグリコール酸、および 8-ヒドロキシキノリンによって阻害されます。
コラゲナーゼは、酵素1モルあたり4グラムのカルシウム原子によって活性化されます。本酵素は、エチレングリコール-ビス(β-アミノエチルエーテル) - N, N, N',N'-四酢酸、β-メルカプトエタノール、グルタチオン、チオグリコール酸、および8-ヒドロキシキノリンによって阻害されます。コラゲナーゼおよび中性プロテアーゼは、組織からの細胞の効果的な遊離において重要な役割を担っています。コラゲナーゼは、配列 -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R- を認識し、Xは多くの場合、中性アミノ酸です。
Preparation Note
溶液は通常、TESCAバッファーにより、1~2 mg/mLで調製されます(50 mM TES、0.36 mM塩化カルシウムを含む、37°CでpH 7.4)。
また本製品は、クロストリパイン、非特異的中性プロテアーゼ、およびトリプシン活性を含みます。
Other Notes
1 コラーゲン消化単位(CDU)は、ウシアキレス腱由来コラーゲンからペプチドを遊離し、カルシウムイオン存在下、pH 7.4、37°C、5 時間のニンヒドリン呈色における、1.0 umol のロイシンに相当します。1 FALGPA 加水分解単位は、25°Cで、1 分間あたりに、1.0 umol の furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala を加水分解します。1 中性プロテアーゼ単位は、pH 7.5、37°Cでカゼインを加水分解し、5 時間あたり1.0 umol のチロシンに相当する色を生成します。1 クロストリパイン単位は、DTT の存在下、pH 7.6、25°Cで、1 分間あたり 1.0 umol の BAEE を加水分解します。
Disclaimer
提供後、本製品は-20°Cで1年間安定です。37°C、50°C、および-20°Cにおいて、FALGPA またはプロテアーゼ活性の損失は、30日間ありません。未処理のコラゲナーゼ溶液は、一部を(10 mg/mLで)素早く冷凍し、-20°Cで保存すれば安定です。凍結融解の繰り返しによって溶液は劣化します。 本製品は、氷上で7時間以上、活性の100%を保持します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C2139C1889C5138
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
-
biological source
Clostridium histolyticum
suitability
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for release of physiologically active rat hepatocytes
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. In case I want to make a stock solution of Collagenase type II of C. histolyticum to store at -20°C, can this be made in PBS or should this PBS already be supplemented with CaCl2? This is not specified in the product information sheet. Thank you. 
    1 回答
    1. Collagenase would be soluble in PBS, however it is recommended to dissolve the enzyme in TESCA buffer containing 50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride. Aliquotes may be stored up to 1 year at -20°C. Avoid repeated freeze thaw cycles. Please see the link below to the product information sheet for additional details.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/321/500/c6885pis.pdf