Merck
C2014
Sigma-Aldrich
コラゲナーゼ Clostridium histolyticum由来
0.2 μm filtered, Type V-S, ≥1 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
別名:
クロストリジオペプチダーゼA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
品質水準
無菌性
0.2 μm filtered
形状
lyophilized powder
比活性
≥1 FALGPA units/mg solid
≥125 CDU/mg solid
分子量
68-125 kDa
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Collagenase has been used in the preparation of arterial tissue for the study of Advanced Glycosylation End Products (AGE). The enzyme has also been used along with other proteases for the disaggregation of human tumor, mouse kidney, human brain, lung epithelium and many other tissues. It is also effective in liver and kidney perfusion studies, digestion of pancreas, and isolation of nonparenchymal hepatocytes.
生物化学的/生理学的作用
Effective release of cells from tissue requires the action of both collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa (pH optimum: 6.3-8.8). The enzyme recognizes the sequence -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-, where X is most often a neutral amino acid.
コラゲナーゼは、モル酵素あたり 4 グラム原子カルシウムによって活性化されます。 本製品は、エチレングリコール-ビス(β-アミノエチルエーテル) - N, N, N′,N′-四酢酸、β-メルカプトエタノール、グルタチオン、チオグリコール酸、および 8-ヒドロキシキノリンによって阻害されます。
単位の定義
1 コラーゲン消化単位(CDU)は、ウシアキレス腱由来コラーゲンからペプチドを遊離し、カルシウムイオン存在下、pH 7.4、37°C、5 時間のニンヒドリン呈色における、1.0 umol のロイシンに相当します。1 FALGPA 加水分解単位は、25°Cで、1 分間あたりに、1.0 umol の furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala を加水分解します。1 中性プロテアーゼ単位は、pH 7.5、37°Cでカゼインを加水分解し、5 時間あたり1.0 umol のチロシンに相当する色を生成します。1 クロストリパイン単位は、DTT の存在下、pH 7.6、25°Cで、1 分間あたり 1.0 umol の BAEE を加水分解します。
調製ノート
Type V(製品番号 C9263)から調製。
アナリシスノート
クロストリパイン活性、非特異的中性プロテア-ゼ活性、およびトリプシン活性も有しています。
基質
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C2014-VAR:
C2014-PH:
C2014-50MG-PW:
C2014-50MG:
C2014-BULK:
C2014PROC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Drug and therapeutics bulletin, 49(12), 138-141 (2011-12-16)
Dupuytren's contracture is a benign, progressive disabling condition of the hands. Traditionally, surgery (e.g. fasciotomy, fasciectomy, joint fusion and amputation) has been the only effective treatment but it is not an option for every patient. A potential alternative intervention is
Farhatullah Syed et al.
PloS one, 7(2), e31430-e31430 (2012-03-03)
Dupuytren's disease (DD) is a benign, fibroproliferative disease of the palmar fascia, with excessive extracellular matrix (ECM) deposition and over-production of cytokines and growth factors, resulting in digital fixed flexion contractures limiting hand function and patient quality of life. Surgical
Martin Gelbard et al.
The Journal of urology, 187(6), 2268-2274 (2012-04-17)
Collagenase Clostridium histolyticum is an investigational nonsurgical treatment for Peyronie disease. In this phase 2b, double-blind, randomized, placebo controlled study we determined the safety and efficacy of collagenase C. histolyticum and assessed a patient reported outcome questionnaire. A total of
F T D Kaplan
Drugs of today (Barcelona, Spain : 1998), 47(9), 653-667 (2011-10-06)
Collagenase clostridium histolyticum is a novel treatment for Dupuytren's contracture, approved by the U.S. Food and Drug Administration in February 2010. Prior to its availability, surgery was the only treatment for contracture related to this disorder. Dupuytren's disease is a
Stephen Coleman et al.
BMC musculoskeletal disorders, 13, 61-61 (2012-05-01)
Dupuytren's contracture (DC) is a progressive fibroproliferative disorder characterized by development of nodules and collagen cords within the palmar fascia of the hand. Collagenase clostridium histolyticum (CCH) is currently approved in adults with DC for the nonsurgical treatment of a
プロトコル
N-(3-[2-フリル]アクリロイル)-Leu-Gly-Pro-Alaを、連続分光光度法による速度測定(345 nm)で使用して、コラゲナーゼ活性を測定します。コラゲナーゼは、コラーゲンペプチド結合を加水分解します。
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.