Merck
B8279
Sigma-Aldrich
Ro-20-1724
≥98% (HPLC), solid, cAMP phosphodiesterase inhibitor
別名:
Ro 20-1724
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥20,020
500 MG
¥57,260
¥20,020
単価¥28,600割引30%
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥20,020
500 MG
¥57,260
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22N2O3
CAS番号:
分子量:
278.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥20,020
単価¥28,600割引30%
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ
製品名
4-(3-ブトキシ-4-メトキシベンジル)イミダゾリジン-2-オン, solid
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
ethanol: 7 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCOc1cc(CC2CNC(=O)N2)ccc1OC
InChI
1S/C15H22N2O3/c1-3-4-7-20-14-9-11(5-6-13(14)19-2)8-12-10-16-15(18)17-12/h5-6,9,12H,3-4,7-8,10H2,1-2H3,(H2,16,17,18)
InChI Key
PDMUULPVBYQBBK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-(3-ブトキシ-4-メトキシベンジル)イミダゾリジン-2-オンは、以下に使用されています:
  • 細胞内環状アデノシン一リン酸(cAMP)レベルの測定における細胞処理用の、cAMPホスホジエステラーゼ阻害剤[1]
  • 無血清培地の成分[2]
  • cAMPレベルにおけるプロテアーゼ活性化受容体-1(PAR-1)の影響を調べるための、ホスホジエステラーゼ阻害剤[3]
生物化学的/生理学的作用
cAMPホスホジエステラ-ゼインヒビタ-。IC50 = 33 μM (大動脈血管平滑筋)。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPhosphodiesterases(ホスホジエステラーゼ)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は環状ヌクレオチド研究用の注目製品です。他の環状ヌクレオチド製品についてはこちらをクリックしてください。他の研究分野における生理活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B8279-500MG:
B8279-VAR:
B8279-BULK:
B8279-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicoletta Bodrato et al.
The Journal of biological chemistry, 284(22), 14777-14787 (2009-03-31)
Abscisic acid (ABA) is a phytohormone regulating important functions in higher plants, notably responses to abiotic stress. Recently, chemical or physical stimulation of human granulocytes was shown to induce production and release of endogenous ABA, which activates specific cell functions.
Regulation of sleep by the short neuropeptide F (sNPF) in Drosophila melanogaster
Chen W, et al.
Insect Biochemistry and Molecular Biology, 43(9), 809-819 (2013)
Abscisic acid activates the murine microglial cell line N9 through the second messenger cyclic ADP-ribose
Bodrato N, et al.
The Journal of biological chemistry, 284(22), 14777-14787 (2009)
Farhan A Khawaja et al.
Hippocampus, 17(12), 1143-1148 (2007-09-21)
The entorhinal cortex (EC), located in the medial temporal lobe (MTL) of the brain, plays an important functional role in the MTL memory circuit. Medial EC (MEC) Layer II stellate cells (SCs) serve as one of the most prominent target
Chien-Chung Chen et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 35(7), 1605-1617 (2010-03-20)
The mossy fiber synapses onto hippocampal CA3 neurons show unique molecular features and a wide dynamic range of plasticity. Although acute stress has been well recognized to alter bidirectional long-term synaptic plasticity in the hippocampal CA1 region and dentate gyrus
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.