Merck
A9187
Sigma-Aldrich
アデノシン 5′-三リン酸 マグネシウム塩
≥95%, bacterial
別名:
ATP マグネシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N5O13P3 · xMg2+
CAS番号:
分子量:
507.18 (free acid basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
bacterial
アッセイ
≥95%
形状
powder
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Mg].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.Mg.2H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;
InChI Key
CPGAIACWYFBIFN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アデノシン5'-三リン酸マグネシウム塩は以下の目的で使用されています。
  • Ca2+保持アッセイおよび蛍光広視野画像分析のための細胞内培地のサプリメントとして
  • 皮質ニューロンのin vitro電気生理学のためのメタンスルホン酸カリウムベースの内部溶液の成分として
  • 活動電位細胞内溶液の成分として
生物化学的/生理学的作用
アデノシン5γ-三リン酸(ATP)は、in vivoでのエネルギー貯蔵および代謝の中心的な構成要素です。 ATPは、多くの細胞プロセス、呼吸、生合成反応、運動性、および細胞分裂に使用されています。ATPは、細胞シグナル伝達に関与する多くのキナーゼおよび二次メッセンジャーcAMPを産生するアデニル酸シクラーゼの基質です。 ATPは、代謝ポンプを駆動するための代謝エネルギーを供給します。 ATPは、広範囲の酵素反応において補酵素として働きます。
P2プリン作動性アゴニストです。カルシウム活性化カリウムチャンネルの活性を増加させます。ATP依存性酵素系の基質です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A9187-5G:
A9187-BULK:
A9187-500MG:4548174006337
A9187-VAR:
A9187-100MG:4548174006313
A9187-1G:4548174006320
A9187-5X1G:4548174006344
文書ライブラリにアクセスする
A subpopulation of striatal neurons mediates Levodopa-induced dyskinesia.
Girasole AE, et al.
Neuron, 97(4), 787-795 (2018)
Comprehensive multilevel in vivo and in vitro analysis of heart rate fluctuations in mice by ECG telemetry and electrophysiology.
Fenske S, et al.
Nature Protocols, 11(1), 61-61 (2016)
Hyun Jong Kim et al.
European journal of pharmacology, 791, 686-695 (2016-10-30)
Pyrazole derivatives were originally suggested as selective blockers of the transient receptor potential cation 3 (TRPC3) and channel. In particular, pyr3 and 10 selectively inhibit TRPC3, whereas pyr2 (BTP2) and 6 inhibit ORAI1. However, their effects on background K+ channel
Lea Wagmann et al.
Archives of toxicology, 92(9), 2875-2884 (2018-08-08)
Transporter-mediated drug-drug interactions (DDI) may induce adverse clinical events. As drugs of abuse (DOA) are marketed without preclinical safety studies, only very limited information about interplay with membrane transporters are available. Therefore, 13 DOA of various classes were tested for
Spatial separation of mitochondrial calcium uptake and extrusion for energy-efficient mitochondrial calcium signaling in the heart.
De La Fuente S, et al.
Cell reports, 24(12), 3099-3107 (2018)