スキップする
DFF100
DEAE–セファロース
Fast Flow
別名:
ジエチルアミノエチル-セファロース
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 mL
カートの在庫状況を確認する
¥40,200
100 mL
在庫fromŽsìŽs‘å’¬368
¥65,100
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
¥40,200
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
suspension
technique(s)
LPLC: suitable, affinity chromatography: suitable
matrix
6% cross-linked agarose
bead size
45-165 μm (wet)
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pH
2—12
capacity
110-160 μeq/mL binding capacity(gel volume)
General description
DFF100-500Ml のアップデートされた製品番号は GE17-0709-01
Application
DEAE-セファロースは、アフィニティクロマトグラフィー、タンパク質クロマトグラフィー、およびイオン交換クロマトグラフィーに使用されます。 DEAE-セファロースは、ヒトの疾患の病因解明、およびClostridium difficileの病原菌の毒素を検出する新しいアッセイ法の開発に使用されています。
DEAE-セファロースは、下記の用途で使用されています:
  • 陰イオン交換クロマトグラフィー
  • ポリイソプレニルリン酸ホスファターゼ活性のスクリーニング[1]
  • イソインヒビターの精製
  • ヒト免疫不全ウイルス(HIV)の精製
  • エンベロープ糖タンパク質(gp140 env)の精製
Biochem/physiol Actions
ジエチルアミノエチル‐セファロース(DEAE-セファロース)は、強力な陰イオン交換カラムであり、DEAEがセファロースに共有結合しています。
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A50120DCL6B100CCF100
description
Fast Flow
description
-
description
CL-6B
description
Fast Flow
matrix
6% cross-linked agarose
matrix
cross-linked dextran
matrix
6% cross-linked agarose
matrix
6% cross-linked agarose
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pore size
~200,000 Da exclusion limit
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pore size
4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
capacity
110-160 μeq/mL binding capacity(gel volume)
capacity
3-4 meq/g binding capacity
capacity
130-170 μeq/mL binding capacity (gel volume)(gel volume)
capacity
90-130 μeq/mL(gel basis)
form
suspension
form
powder
form
suspension
form
suspension
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DEAE–セファロース
hcodes
pictograms
Flame
signalword
Warning
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 - 109.4 °F
flash_point_c
38 - 43 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
DFF100-100ML:4.54817394872E12 + DFF100-50ML:4.548173948744E12 + DFF100-500ML:4.548173948737E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)