444225
MMP-3 Inhibitor II
The MMP-3 Inhibitor II, also referenced under CAS 161314-17-6, controls the biological activity of MMP-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
別名:
MMP-3 Inhibitor II, N-Isobutyl-N-(4-methoxyphenylsulfonyl)-glycylhydroxamic Acid, NNGH
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
DMSO: 30 mg/mL
ethanol: 8 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(N(CC(C)C)CC(=O)NO)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C13H20N2O5S/c1-10(2)8-15(9-13(16)14-17)21(18,19)12-6-4-11(20-3)5-7-12/h4-7,10,17H,8-9H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI Key
JIRXORZYIXSWOB-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
human MMP-3
警告
再構成
その他情報
MacPherson, L.J., et al. 1997. J. Med. Chem. 40, 2525.
WGK
WGK 3
Jan Code
444225-5MG:
444225-MG:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
タンパク質の単離と特性解析におけるタンパク質分解を予防して、サンプル調製でタンパク質を保護するために、ニーズに応じてさまざまなプロテアーゼ阻害剤を選択しましょう。