由来生物
bovine
アッセイ
≥99% (agarose gel electrophoresis)
形状
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
cold ethanol and heatshock fractionation
包装
poly bottle of
由来
USA origin
テクニック
blocking: suitable
microbiological culture: suitable
不純物
essentially globulin free
pH
7
溶解性
water: soluble (50 mg/ml)
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7638-25G:
A7638-VAR:
A7638-100G:
A7638-250MG-KC:
A7638-BULK:
A7638-5G-IR:
A7638-250MG:
A7638-RSAMPLE:
A7638-5G:
A7638-10G:
A7638-1G:
試験成績書(COA)