由来生物
bovine
品質水準
詳細
low endotoxin
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioXtra
アッセイ
7.0-8.0% protein basis (UV)
形状
liquid
分子量
66.4 kDa
精製方法
cold ethanol and heatshock fractionation
由来
USA origin
濃度
7.5% in DPBS
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤13.0 EU/mL Endotoxin level
pH
6.5-7.5
その他の活性
Mycoplasma test (Negative)
cell growth >50%
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8412PROC:
A8412-100ML:
A8412-BULK:
A8412-PH:
A8412-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.