スキップする
A1933
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
chromatographically purified, New Zealand origin, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥12,200
5 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥38,400
25 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥130,000
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥357,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤1 EU/mg endotoxin
¥12,200
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
chromatography
packaging
poly bottle of
origin
New Zealand origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/mg endotoxin
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
ウシ血清アルブミンは66 kDaの球形のタンパク質で、血流から脂肪酸、薬剤およびホルモンなどの分子を運搬するために非常に重要です。BSA は生物活性を持つ化合物の薬剤担体であり広く臨床的に応用されます。BSAは細胞培養、分子生物学、タンパク質生化学および検出技術など、生物学研究に広範に利用されます。生産が容易であり、フレキシブルな相互関係を持つため、広範な医薬品応用があります。
Application
ウシ血清アルブミンは以下のように用いられています:
  • 酵母細胞中のブラッドフォードタンパク質定量法における標品として
  • 血球のELISpot アッセイに
  • 臓器移植の免疫組織化学研究におけるブロッキング試薬として
  • ヒト胃がん細胞株のウェスタンブロッティングにおけるブロッキング試薬として
Biochem/physiol Actions
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
Features and Benefits
  • 培養細胞での使用についてテスト済み
  • 低エンドトキシン性
Preparation Note
塩析分画、イオン交換、ゲル濾過クロマトグラフィーにて調製
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A8806A2934A7030
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, ligand binding assay: suitable
assay
≥98%
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)