スキップする
A2934
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
lyophilized powder, essentially globulin free, low endotoxin, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 g
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥54,500
100 g
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥103,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable
Impurities:
essentially globulin free, ≤1 ng/mg endotoxin
¥54,500
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable
impurities
essentially globulin free, ≤1 ng/mg endotoxin
pH
5.2
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
ウシ血清アルブミン(BSA)は、球状非グリコシル化タンパク質であり、構造的に異なるドメイン(I、II、III)と各ドメイン内に2つのサブドメインAとBを含みます。構造的に、BSAはα-ヘリカルタンパク質で、17個のシステイン残基があります。[1]
Application
ウシ血清アルブミンは、以下の用途に使用されています:
  • Porphyromonas gingivalis株を培養するための最小液体培地の成分として[2]
  • ブラッドフォード法を用いたミクロソームホモジネートを定量するための標準タンパク質として[3]
  • 便中ラクトフェリンの酵素結合免疫測定法(ELISA)におけるブロッキング剤として[4]
Biochem/physiol Actions
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
ウシ血清アルブミン(BSA)は、薬物や抗体の送達に広く用いられています。[5]ナノ粒子の調製におけるアプリケーションも認められ、腫瘍組織の標的化に有用です。BSAは非免疫原性および非毒性です。[5]金属イオンとの結合も示します。[1]
Features and Benefits
  • 低エンドトキシン
  • 基本的にグロブリン不含
Preparation Note
ヒートショック分画法を用いて調製
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A3733A2153A3608
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)