Merck
A3111
Sigma-Aldrich
A1120
≥98% (HPLC), powder
別名:
2-(4-(2-(トリフルオロメチル)フェニル)ピペリジン-1-カルボキサミド)安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,320
25 MG
¥82,710
¥16,320
出荷予定日2025年5月20日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,320
25 MG
¥82,710
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19F3N2O3
CAS番号:
分子量:
392.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥16,320
出荷予定日2025年5月20日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
off-white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1NC(=O)N2CCC(CC2)c3ccccc3C(F)(F)F
InChI
1S/C20H19F3N2O3/c21-20(22,23)16-7-3-1-5-14(16)13-9-11-25(12-10-13)19(28)24-17-8-4-2-6-15(17)18(26)27/h1-8,13H,9-12H2,(H,24,28)(H,26,27)
InChI Key
MEAQCLPMSVEOQF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
A1120はレチノール結合タンパク質4(RBP4)に選択的な非レチノイド性のリガンドです。
A1120はレチノール結合タンパク質4(RBP4)に選択的な非レチノイド性のリガンドです。RBP4は肝臓から肝臓外の組織へレチノールを輸送し、RBP4の低下はマウスのインスリン感受性を改善すると報告されています。A1120はRBP4に対する高親和性の非レチノイド性リガンドであり、RBP4とその結合パートナーであるトランスサイレチン (TTR)の相互作用を妨害します。レチノールと同じ部位に結合し、RBP4-TTR相互作用の接触面で(レチノール結合型と比較して)ループの配向に変化を引き起こします。A1120は、RBP4とレチノールのレベルを用量依存的にフェンレチニドの場合と同程度に低下させます。しかしフェンレチニド(Sigma H7779)とは異なり、A1120はインスリン抵抗性に対して有効な作用を示しません。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A3111-BULK:
A3111-VAR:
A3111-5MG:
A3111-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jaume Amengual et al.
Human molecular genetics, 23(20), 5402-5417 (2014-05-24)
Vitamin A must be adequately distributed within the body to maintain the functions of retinoids in the periphery and chromophore production in the eyes. Blood transport of the lipophilic vitamin is mediated by the retinol-binding protein, RBP4. Biochemical evidence suggests
Astrid M Bedoya et al.
Gynecologic oncology, 135(1), 74-80 (2014-08-02)
Cervical cancer is characterized by an immunosuppressive microenvironment and a Th2-type cytokine profile. Expression of arginase (ASE), the enzyme that converts L-arginine into L-ornithine and urea, is stimulated by Th2-type cytokines. To assess the association of ASE activity and L-Arg
Rebecca Ward et al.
The Journal of biological chemistry, 295(19), 6482-6497 (2020-04-03)
Cone photoreceptors in the retina enable vision over a wide range of light intensities. However, the processes enabling cone vision in bright light (i.e. photopic vision) are not adequately understood. Chromophore regeneration of cone photopigments may require the retinal pigment
Esteban A Lopera et al.
Infection, genetics and evolution : journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases, 28, 339-348 (2014-12-03)
European (E) variants of HPV 16 are evenly distributed among world regions, meanwhile Non-European variants such as European-Asian (EAs), Asian American (AA) and African (Af) are mostly confined to Eastern Asia, The Americas and African regions respectively. Several studies have