スキップする
BSAV-RO
Roche
ウシ血清アルブミン画分V
≥98.5%, New Zealand origin
別名:
ウシ血清アルブミン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
50 g
出荷予測2026年9月07日from市川市大町368
¥33,600
100 g
出荷予測2026年9月07日from市川市大町368
¥61,500
500 g
出荷予測2026年9月07日from市川市大町368
¥172,000
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥249,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Biological source:
bovine
Assay:
≥98.5%
Form:
lyophilized
Technique(s):
ELISA: suitable, Southern blotting: suitable, western blot: suitable
Impurities:
<0.0003 Lithium (Flame photometry), <0.001 Iron (bathophenanthraline), <0.002 P (inorganic), <0.003 Heavy metals (as Pb), <0.003 Magnesium (xylidyl blue), <0.005 Glycerol (enzyme), <0.006 potassium (Flame photometry), <0.02 Calcium ( o-cresolphthalein), <0.05 glucose (enzyme), <0.1 L-lactate, <0.15 chloride (mercurom), <0.5 Sodium (flame photometry), <100 microorganisms (organism/g), <5 water
¥33,600
出荷予測2026年9月07日詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine
assay
≥98.5%
form
lyophilized
mol wt
Mr =68 kDa
packaging
pkg of 1 kg (10735108001), pkg of 100 g (10735086001), pkg of 50 g (10735078001), pkg of 500 g (10735094001)
manufacturer/tradename
Roche
origin
New Zealand origin
technique(s)
ELISA: suitable, Southern blotting: suitable, western blot: suitable
impurities
<0.0003 Lithium (Flame photometry), <0.001 Iron (bathophenanthraline), <0.002 P (inorganic), <0.003 Heavy metals (as Pb), <0.003 Magnesium (xylidyl blue), <0.005 Glycerol (enzyme), <0.006 potassium (Flame photometry), <0.02 Calcium ( o-cresolphthalein), <0.05 glucose (enzyme), <0.1 L-lactate, <0.15 chloride (mercurom), <0.5 Sodium (flame photometry), <100 microorganisms (organism/g), <5 water
absorption
≤0.4 at 550 nm
UniProt accession no.
foreign activity
Microorganisms <100 (Organism/g)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
標準的な用途に使用。
Application
ウシ血清アルブミン画分Vは、次のような標準的用途に適しています。
  • 特にタンパク質が低濃度で存在する場合、タンパク質分解および酵素や他のタンパク質の変性を防ぐ安定化剤
  • 免疫化学、生化学、細胞生物学または分子生物学におけるバッファー成分
  • 還元剤
  • ELISA、サザンブロット、ウェスタンブロットにおいてタンパク質結合部位を飽和するためのタンパク質ブロッカー
  • タンパク質の添加を必要とする培地の培地サプリメント
  • 担体タンパク質
  • ゲル電気泳動およびタンパク質測定における標準タンパク質
Preparation Note
保存条件(使用溶液):溶液中のアルブミンは、-15~-25℃において約3ヵ月安定です。
Analysis Note
純度:タンパク質95%以下、H2O 5%以下、電気泳動的に均一
混入物:Na 0.5%未満(炎光光度法)、K 0.006%未満(炎光光度法)、Li 0.0003%未満(炎光光度法)、Ca 0.02%未満(o-クレゾールナフタレイン)、Mg 0.003%未満(キシリジルブルー)、重金属0.003%未満(Pbとして)、Fe 0.001%未満(バソフェナンスロリン)、Pi 0.002%未満、グルコース0.05%m未満(酵素法)、グリセロール0.005%未満(酵素法)、L-乳酸0.025%未満(酵素法)
Other Notes
ライフサイエンス研究専用。診断には使用しないこと。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ウシ血清アルブミン画分V
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)