Merck
A1418
Sigma-Aldrich
抗マウスIgG (Fc特異的)-アルカリフォスファターゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Goat Anti-Mouse IgG (Fc specific)–AP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
リコンビナント
expressed in goat
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse
以下との反応禁止
human
テクニック
direct ELISA: 1:40,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25
western blot: 1:50,000-1:100,000 using total cell extract of HeLa cells
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
IgG抗体は、補体活性化、食作用、胎盤輸送、および細胞表面受容体結合などの体液性免疫応答において重要な役割を果たします。抗マウスIgG(Fc特異的)–アルカリホスファターゼ抗体(希釈率1:10,000、PBS-Tween溶液)は、ELISAで使用できます。また、免疫ブロッティングにも有用です。ヤギ抗マウスIgG(Fc特異的)–アルカリホスファターゼ抗体は、マウスIgG Fcフラグメント、IgGおよびそのサブクラスであるIgG1、IgG2a、IgG2b、およびIgG3と特異的に反応しますが、ヒトIgG、マウスIgA、マウスIgMとは反応しません。
免疫原
精製マウスIgG Fc断片
アプリケーション
PBS/0.1%Tweenおよび1%BSAで1:1000に希釈し、37°Cで1.5時間、ELISAアッセイでアルカリホスファターゼ結合ヤギ抗マウスFc特異抗体を二次抗体として使用しました。37°Cで30分間、基質として4-ニトロフェニルホスフェート(Sigma)を使用して抗体を開発しました。
抗マウスIgG(Fc特異的)–アルカリホスファターゼ抗体は、ELISPOT(免疫スポット)アッセイで使用できます。また、免疫組織化学やウエスタンブロットでも使用できます。
その他情報
抗体はヒトIgGで吸収済みです。
物理的形状
1%ウシ血清アルブミン、1 mM MgCl2および15 mMアジ化ナトリウムを含む0.05 M Tris、pH 8.0の溶液
調製ノート
バックグラウンド低減のため、ヒトサンプルで吸収済みです。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A1418-VAR:
A1418-1ML:
A1418-.5ML:
A1418-BULK:
A1418-.25ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D J Lewis et al.
European journal of immunology, 21(9), 2087-2094 (1991-09-01)
The immune response to cholera toxin B subunit given orally was studied in 13 human volunteers. A serum IgG and IgA antitoxin response was observed, which was boosted by a second immunization. Using an immunospot assay, cells spontaneously secreting anti-toxin
N Miquel et al.
Parasite immunology, 27(3), 79-88 (2005-05-11)
Pigs single inoculated with Ascaris suum eggs expel the majority of larvae between days 14 and 21 post inoculation (p.i.), but the role of the immune system in expulsion is unclear. To investigate the dynamics of immune responses before, during
V L Motin et al.
Infection and immunity, 62(10), 4192-4201 (1994-10-01)
LcrV (V antigen), a known unstable 37.3-kDa monomeric peptide encoded on the ca. 70-kb Lcr plasmid of Yersinia pestis, Yersinia pseudotuberculosis, and Yersinia enterocolitica, has been implicated as a regulator of the low-calcium response, virulence factor, and protective antigen. In
Ajeet Singh Yadav et al.
Biomicrofluidics, 17(5), 054101-054101 (2023-09-18)
Effective immunotherapies activate natural antitumor immune responses in patients undergoing treatment. The ability to monitor immune activation in response to immunotherapy is critical in measuring treatment efficacy over time and across patient cohorts. Protein arrays are systematically arranged, large collections
Marta Baranowska et al.
Vaccine, 33(49), 6988-6996 (2015-09-22)
Vaccination is at present the most efficient way of preventing influenza infections. Currently used inactivated influenza vaccines can induce virus-neutralizing antibodies that are protective against a particular influenza strain, but hamper the induction of cross-protective T-cell responses to later infections.
資料
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.