スキップする
A3687
抗ウサギIgG (全分子)-アルカリフォスファターゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti Rabbit Sigma, アルカリホスファターゼ二次抗体, 抗ウサギ抗体, 抗ウサギ抗体 ― ヤギで産生される抗ウサギIgG(全分子)アルカリホスファターゼ抗体
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
0.25 mL
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥20,400
0.5 mL
カートの在庫状況を確認する
¥35,300
1 mL
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥56,600
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (d), IHC (p), WB
Citations:
339
¥20,400
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
rabbit
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
IgGは、いくつかの免疫応答を調節する糖タンパク質抗体です。標的タンパク質に対するウサギIgGは、様々な研究の用途において、一次抗体としてよく使用されます。そのため、検出可能な基質に結合させた二次抗ウサギIgGは、標的タンパク質の解析に有用な手段となります。ヤギ抗ウサギIgG(全分子)アルカリホスファターゼ抗体は、全てのウサギIgに結合します。
Immunogen
免疫原としての精製ウサギIgG
Application
アルカリホスファターゼ結合ヤギ抗ウサギIgGを0.05M炭酸/重炭酸バッファー(Ph 9.6)中に1:5000で希釈して二次抗体としたELISAによって、PADI4によるアンチトロンビンのシトルリン化が分析されました。
アルカリホスファターゼ結合ヤギ抗ウサギIgGを5%tween/PBS中に1:2000で希釈し二次抗体としたELISAによって、マウス網膜組織に存在するhypoxyprobe結合タンパク質濃度が分析されました。使用した基質は、4-ニトロフェニルリン酸二ナトリウム塩六水和物でした(Sigma)。
ヤギ抗ウサギIgG(全分子)アルカリホスファターゼ抗体は、ウエスタンブロットやELISAの用途に使用されています。また、免疫組織化学にも使用できます。(1:50、ホルマリン固定パラフィン包埋切片使用)。
本抗体が有効に使用されている用途と、関連するピアレビュー済みの論文を、以下に記します。
ドットブロット(1報)
酵素結合免疫吸着測定法(ELISA;1報)
免疫組織化学(1報)
ウエスタンブロッティング(10報)
Physical form
0.05M Trisバッファ-溶液(pH 8.0, 1mM MgCl2, 10mMグリシン, 1%BSA, 50%グリセロ-ル, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
Disclaimer
弊社の製品は、弊社カタログや製品に付随する他社の文書において別段の記述がない限り、研究での用途のみを目的としており、他のいかなる目的、例えばこれに限るものではありませんが、許可されていない商用利用、in vitro診断での利用、ex vivo若しくはin vivoでの治療用途、又はヒト若しくは動物へのいかなる種類の消費若しくは応用にも使用できません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A3812A8025A0418
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, western blot: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, dot blot: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000
technique(s)
direct ELISA: 1:7,000
technique(s)
direct ELISA: 1:20,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40, western blot (chemiluminescent): 1:100,000
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
または
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)