Merck
95660
Supelco
o-キシレン
analytical standard
別名:
1,2-ジメチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥9,770
50 ML
¥54,400
¥9,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥9,770
50 ML
¥54,400
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1815558
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥9,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
867 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.505
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
密度
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
o-キシレンは、揮発性有機化合物クラスの環境汚染物質です。接着剤、脱脂剤、木材および燃料の燃焼産物、工業用塗料、エアロゾルなどのさまざまな発生源から放出されます。[1]
アプリケーション
o-キシレンは、繊維材料による吸収を測定し、テナックスへの移行挙動を評価することにより、食品と接触するリサイクル繊維に基づく製品の安全な使用を調査するためのモデル汚染物質として使用できます。[2]
o-キシレンは、職業環境サンプル[3]および水性サンプル[4][5]中の分析物をさまざまな検出法を用いるガスクロマトグラフィー法により定量する際に、分析標準物質として使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスにご連絡ください。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95660-BULK:
95660-VAR:
95660-10ML:4548173288635
95660-50ML:4548173288642
95660-5ML:4548173288659
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
o-キシレン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1312
o-キシレン
トルエン analytical standard
Supelco
89680
トルエン
o-キシレン suitable for HPLC, 98%
Supelco
295884
o-キシレン
Migration studies from recycled paper packaging materials: development of an analytical method for rapid testing
Triantafyllou.IV, et al.
Analytica Chimica Acta, 467, 253?260-253?260 (2002)
Static headspace, solid-phase microextraction and headspace solid-phase microextraction for BTEX determination in aqueous samples by gas chromatography
Menendez FCJ, et al.
Analytica Chimica Acta, 415(1-2), 9-20 (2000)
Fingerprint identification of volatile organic compounds in gasoline contaminated groundwater using gas chromatography differential ion mobility spectrometry
Liang F, et al.
International Journal for Ion Mobility Spectrometry, 15(3), 169-177 (2012)
Comparative evaluation of liquid chromatography versus gas chromatography using a ?-cyclodextrin stationary phase for the determination of BTEX in occupational environments
Campos-Candel A, et al.
Talanta, 78(4-5), 1286-1292 (2009)
Separation and determination of benzene, toluene, ethylbenzene and o-xylene compounds in water using directly suspended droplet microextraction coupled with gas chromatography-flame ionization detector.
Sarafraz-Yazdi, et al.
Talanta, 78(3), 936-941 (2009)
資料
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf