Merck
M9140
Sigma-Aldrich
メチレンブルー
Dye content, ≥82%, certified by the Biological Stain Commission, powder
別名:
ベーシックブルー9, 3,7-ビス(ジメチルアミノ)フェナザチオニウムクロリド, テトラメチルチオニンクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18ClN3S · xH2O
CAS番号:
分子量:
319.85 (anhydrous basis)
カラーインデックス番号:
52015
Beilstein:
3599847
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
メチレンブルー, certified by the Biological Stain Commission
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, ≥82%
テクニック
microbe id | staining: suitable
dark green
溶解性
H2O: 4mg/4ml
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CN(C)C1=CC=C2C(SC(C3=N2)=CC(C=C3)=[N+](C)C)=C1.[H]O[H].[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチレンブルーは結晶または結晶性粉末として生じる化合物であり、青銅様の光沢を有しています。本化合物は水、クロロホルムにやや溶けやすく、アルコールに一部溶けやすいです。本化合物は光活性染料であり、フェノチアジンファミリーのメンバーです。
アプリケーション
メチレンブルーは以下の用途に使用されています:
  • 膣細胞の染色
  • タンパク質水性インクの調製
  • 染色による細胞生存率の評価
生物化学的/生理学的作用
メチレンブルーは細菌染色剤または染料および指示薬として使用されています。本化合物は、可視光に曝露されると、血漿中のエンベロープウイルスの不活化を媒介します。本化合物は、一酸化窒素合成酵素およびグアニル酸シクラーゼの阻害剤です。また、抗マラリア剤、メトヘモグロビン血症の還元剤、および癌細胞のアポトーシス誘導剤として、医学において重要な役割を果たしています。
適合性
Malloryのフロキシン-メチレンブルー染色、 ミルクに含まれる細菌のLevine & Black染色、血液塗抹標本のWright染色への使用について認証済みです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M9140-VAR:
M9140-100G:
M9140-BULK:
M9140-25G:
M9140-H:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
DJ-1 deficiency triggers microglia sensitivity to dopamine toward a pro-inflammatory phenotype that is attenuated by rasagiline
Trudler D, et al.
Journal of Neurochemistry, 129(3) (2014)
RNA determinants of translational operator recognition by the DNA polymerases of bacteriophages T4 and RB69.
Petrov VM and Karam JD
Nucleic Acids Research, 30, 3341-3341 (2002)
Methylene blue: revisited
Ginimuge PR and Jyothi SD
Journal of Anaesthesiology, Clinical Pharmacology, 26(4), 517-517 (2010)
Transfusion Medicine and Hemostasis: Clinical and Laboratory Aspects (2008)
Amniotic fluid stem cells prevent follicle atresia and rescue fertility of mice with premature ovarian failure induced by chemotherapy.
Xiao GY
PLoS ONE, 9, e106538-e106538 (2014)
資料
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
セロトニン(5-ヒドロキシトリプタミン)は、主に次の3つの主要細胞種に存在することがわかっています - i) CNSおよび腸管筋層間神経叢のセロトニン作動性ニューロン、ii) 消化管粘膜の腸クロム親和性細胞、およびiii) 血小板。セロトニンの代謝は、主にミトコンドリア外膜酵素のモノアミンオキシダーゼ(MAO)によって行われ、MAOにはMAO-AとMAO-Bと呼ばれる2種類の分子サブタイプが存在します。