安全性情報
L3280
Sigma-Aldrich
ラテックスビーズ(カルボキシル化ポリスチレン, 赤色蛍光)
aqueous suspension, 0.5 μm mean particle size
別名:
カルボン酸ポリスチレンビーズ, 蛍光ラテックスビーズ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥10,600
¥10,600
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥10,600
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.56
¥10,600
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
フォーム
aqueous suspension
組成
Solids, 2.5%
テクニック
cell based assay: suitable
平均粒径
0.5 μm
蛍光検出
λex ~575 nm; λem ~610 nm
アプリケーション
cell analysis
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カルボキシル基修飾ポリスチレンラテックスビーズは、イタリアに生息し、アペニノ山脈の森の生息地の質を示す指標としてしばしば用いられするオサムシの一種、Carabus lefebvreiの免疫系に関する形態機能データの収集に用いられました。カルボキシル基修飾ポリスチレンラテックスビーズは、甲虫 Cetonischema aeruginosaの成体および幼虫の免疫防御機構に関する比較研究や、ラット甲状腺培養細胞の貧食能を調べる研究にも用いられました。
カルボキシル基修飾ポリスチレンラテックスビーズ(赤色蛍光)は以下の用途に用いられています。
  • Milli-Qを併用し、流体力学的検査に[1]
  • 胆汁酸塩を併用し、共焦点研究に[2]
  • 粒子封入に [3]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L3280-1ML:
L3280-VAR:
L3280-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuqing Huang et al.
Genes, 12(8) (2021-08-28)
The nematode Caenorhabditis elegans has been a versatile model for understanding the molecular responses to abiotic stress and pathogens. In particular, the response to heat stress and virus infection has been studied in detail. The Orsay virus (OrV) is a
Gina Greco et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 17(11) (2017-10-27)
Surface chemical and biochemical functionalization is a fundamental process that is widely applied in many fields to add new functions, features, or capabilities to a material's surface. Here, we demonstrate that surface acoustic waves (SAWs) can enhance the chemical functionalization
Edwin J A Veldhuizen et al.
Protein and peptide letters, 24(7), 609-616 (2017-05-04)
The Porcine Myeloid Antibacterial Peptide (PMAP)-23 is a porcine host defence peptide with strong antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria, and fungi. PMAP-23 and truncated/mutated derivatives were tested for antibacterial and immunomodulatory activities to determine core elements of the
Xing X Du et al.
Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, 38(2), 229-238 (2017-06-24)
Patients with acute-on-chronic liver failure (ACLF) usually exhibit defective monocyte function and excessive systemic inflammatory response. Interleukin-33 (IL-33) acts as a danger-associated molecular pattern (DAMP) to modulate immune response. However, the role of IL-33 in regulating monocyte function during hepatitis
Mahin Moghaddami et al.
International immunology, 17(8), 1117-1130 (2005-07-20)
The endocytic and phagocytic activities of a population of MHC IIhi CD11c+ dendritic cell (DC)-like cells in synovium-rich tissues (SRTs) of normal rat paws were compared with CD163+ cells (putative macrophages) from the same tissues and pseudo-afferent lymph DCs, peritoneal
質問
1–2/2 質問  
  1. How many latex beads (500 nm) are present in 1 mL solution?
    1 回答
    1. Unfortunately, the bead count for this product has not been determined. The particle size is approximately 0.5 um and the solid content is approximately 2.5%. Please see the link below to review the full product specifications:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/357/795/L3280-BULK________SIGMA____.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How many fluorescent beads (L3280) are in the 1 ml of the product?
    1 回答
    1. The bead count for this product is not a tested specification. As listed in the "Properties" section of the product detail page, the solids constitute 2.5% of the aqueous solution. This specification can also be viewed on the sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/L3280-BULKMKCS6365.pdf.