スキップする
83264
HEPES solution
1 M in H₂O, liquid
別名:
HEPES 溶液, N-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-N′-(2-エタンスルホン酸)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 mL
出荷予測2026年10月19日from市川市大町368
¥17,300
500 mL
カートの在庫状況を確認する
¥58,500
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
¥17,300
出荷予測2026年10月19日詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
HEPES緩衝液, 1 M in H2O
form
liquid
Quality Segment
concentration
1 M in H2O, 238 g/L HEPES in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
5.5±0.5
useful pH range
6.8-8.2
density
1.07 g/mL at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN1CCN(CCS(=O)(O)=O)CC1
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
HEPESは、生物学的研究に利用できる最良の万能緩衝液の一つとして報告されています。生物学的pHでは、分子は両性イオンであり、pH 6.8~8.2での緩衝剤として効果的です。HEPESは、組織培養など様々な用途に使用されています。通常、細胞培養液を大気条件下で緩衝するために使用されます。HEPESは、Mg(マグネシウム)に関するin vitro実験にも使用されます。
Application
HEPESは以下の目的で使用されています:
  • S. Typhymurium接種菌の培養に使用するSAPI培地の成分として
  • PC12細胞用の分化培地を調製するために。これは、培地RPMIの成分でもあります
  • ラット皮質ニューロンを培養するための解剖用緩衝液の成分として
  • 哺乳動物シナプスを検出するためのmGRASP法における低張緩衝液中のMgCl2、KClおよびスペルミンとともに
  • アガロースゲル調製に使用されるDanieu水槽水の成分として
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
H0887H0887RDD002
HEPES 溶液 1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H0887
HEPES 溶液
HEPES 溶液 1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H0887
HEPES 溶液
HEPES anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
RDD002
HEPES
description
1 M in H2O
description
1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
concentration
238 g/L HEPES in H2O, 1 M in H2O
concentration
1 M
concentration
1 M
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
-
density
1.07 g/mL at 20 °C
density
1.1 g/cm3
density
1.1 g/cm3
density
-
pH
5.5±0.5
pH
7.0-7.6
pH
7.0-7.6
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES緩衝液
保管分類
10 - Combustible liquids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–4/4 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How can the pH be raised from 5.5 to 8.3?
    1 回答
    1. To increase the pH from 5.5 to 8.3, you can use 0.1 M NaOH.
      役に立ちましたか?
  4. 해당 HEPES buffer solution 에 HEPES 분자 외에 다른 salt 들 (ex. Na, K 등) 은 없는 상태인가요? 단순히 물에 HEPES 분자가 풀려있는 상황인지 궁금합니다.
    1 回答
    1. This product is comprised only of HEPES in water. There are no other salts or additives present in the material.