グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
形状
liquid
品質
2× concentrate
組成
dextrose, 2.0 g/L
HEPES, 10 g/L
KCl, 0.74 g/L
NaCl, 16 g/L
Na2HPO4.2H2O, 0.27 g/L
濃度
2 ×
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
屈折率
n20/D 1.339
pH
7.2 (25 °C)
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES記法
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI Key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- プラスミドDNAの調製
- DNA構築ベクターのためのトランスフェクションマスターミックスの調製用試薬
- 細胞漏出アッセイのためのハイドロゲル前駆体の開発
構成
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
51558-BULK:
51558-VAR:
51558-50ML:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック