スキップする
85L2
白血球アルカリホスファターゼキット
based on naphthol AS-MX phosphate and fast blue RR salt (with citrate)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥56,800
この商品について
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
¥56,800
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
末梢血もしくは骨髄標本を顕微鏡用スライドに固定します。フィルムをファストブル-BBとナフト-ルAS-MXリン酸アルカリ溶液の混合物中でインキュベ-トします。その結果として生ずる、青い不溶性の粒状の沈殿物はアルカリ・ホスファタ-ゼ活性の場所を示します。
白血球アルカリホスファターゼ(LAP)キットは、白血球のアルカリホスファターゼ活性の定性的実証のために使用されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
86C86R85L1
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
500, 600
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
dilution
(for histology)
dilution
(for histology)
dilution
(for histology)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • Mayer′s Hematoxylin Solution 100 mL
    SDS
  • Naphthol AS-MX Phosphate Alkaline Solution, 0.25% 20 mL
    SDS
  • Citrate Concentrated Solution 20 mL
    SDS
  • Fast Blue RR Salt, Preweighed Capsules 10 capsules
    SDS
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)