The kit components required to stain slides are included in the kit, which is designed for 10 uses. Each use typically requires approximately 50 mL of staining reagent, sufficient to stain from 1 to 13 or 14 slides. This means the kit can stain a minimum of 10 slides or a maximum of 130-140 slides.
サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥33,700 |
この商品について
description
Select reagents packaged in gelatin capsules
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| description Select reagents packaged in gelatin capsules | description Kit formulated with all liquid reagents | description - | description - |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ナフトールAS‐Dクロロ酢酸(特異的エステラーゼ)キット
キットの構成要素のみ
- Dimethyl formamide (9010) 25 mL
- Fast Corinth V Salt (9015) 10 capsules
signalword
Danger
supp_hazards
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Central nervous system
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| 90C2-1KT | 04061833647806 |
| 90C2-PART1 | 04061834204022 |