This product is recombinant enzyme produced in e. coli. The original species information is not available.
49641
Alcohol Dehydrogenase, recombinant 大腸菌由来
≥500 U/mL
別名:
Alcohol:NADP+ oxidoreductase
サイズを選択してください
¥35,800
サイズを選択してください
About This Item
¥35,800
おすすめの製品
リコンビナント
expressed in E. coli
フォーム
liquid
比活性
≥500 U/mL
テクニック
cell based assay: suitable
色
light brownish-yellow to brown-green
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
life science and biopharma
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Alcohol dehydrogenase has a homodimeric structure with a co-enzyme binding domain at the C-terminal and an N-terminal catalytic domain. The active site is located at the interdomain cleft.[1] Binding of NAD+ in the active site [2] causes conformational changes that create the binding site for the alcohol substrate.[3]
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
49641-BULK:
49641-1ML:
49641-5ML:
49641-VAR:
アクティブなフィルタ