スキップする
A3263
アルコールデヒドロゲナーゼ from Saccharomyces cerevisiae
greener alternative
powder, ≥300 units/mg protein, mol wt ~141,000 (four subunits)
別名:
ADH1, ADH, アルコール:NAD+オキシドレダクターゼ, アルコールデヒドロゲナーゼ 酵母由来
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
7500 units
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥21,400
30000 units
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥35,600
15000 units
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥39,300
75000 units
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥73,800
150000 units
在庫fromUnited States
¥127,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-870-4
MDL number:
EC Number:
Specific activity:
≥300 units/mg protein
Biological source:
bakers yeast
¥21,400
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bakers yeast
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥300 units/mg protein
mol wt
~141,000 (four subunits)
purified by
crystallization
storage condition
(Tightly closed. Dry)
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
beige
optimum pH
8.6-9.0
suitability
suitable for recycling micro-assay of β-NAD and β-NADH
UniProt accession no.
greener alternative category
storage temp.
−20°C
General description
研究分野:神経科学
酵母アルコールデヒドロゲナーゼ1(ADH1)は、亜鉛含有アルコールデヒドロゲナーゼファミリーに属しています。ホモ四量体で、各サブユニットには触媒ドメインと補酵素結合ドメインが1つずつ含まれています。[1]
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、燃料電池研究に使用される際にエネルギー効率を高め、廃棄物を抑制するように改良されています。詳細な情報につきましてはメルクの季刊誌バイオファイル(Bio Files)の記事をご覧ください。
Application
Saccharomyces cerevisiae由来のアルコールデヒドロゲナーゼは、NAD+およびNADHの濃度測定に使用されています。[2][3][4]
Biochem/physiol Actions
4個の同一のサブユニットを持つ141 kDaの四量体。各サブユニットの活性部位に亜鉛原子を持っています。活性部位には2個の反応性スルフヒドリル基とヒスチジン残基もあります。
等電点:5.4~5.8
至適pH:8.6~9.0
基質:酵母ADHは、エタノールに対する反応性が最も高く、アルコール分子の大きさが増減すると、その反応性は低下します。側鎖アルコールおよび第二級アルコールも反応性がきわめて低くなっています。
KM(エタノール) = 2.1×10-2 M
KM(メタノール) = 1.3× 10-1 M
KM(イソプロパノール) = 1.4×10-1 M
インヒビター:N-アルキルマレイミドおよびヨードアセトイミドなどの遊離スルフヒドリルと反応する化合物。
1,10-フェナントロリン、8-ヒドロキシキノリン、2,2'-ジピリジル、チオ尿素などの亜鉛キレート剤インヒビター。
β-NADアナログ、プリンおよびピリミジン誘導体、クロロエタノール、フルオロエタノールなどの基質アナログインヒビター。
吸光係数:E1% = 14.6(水、280 nm)
酵母アルコールデヒドロゲナーゼ1(YADH1)は、グルコース発酵経路におけるアセトアルデヒドからエタノールへの変換を触媒します。[5]また、エールリッヒ経路を介したアミノ酸分解からのアルコール生成にも関与しています。
Features and Benefits
乾燥させた酵素は真空デシケーター中で数週間保存しても活性が失われません。A. Kornbergの実験によれば3、凍結状態で保存でき、活性を著しく失うことなく繰返し解凍できます。
Physical form
固体(2%以下のクエン酸バッファ-塩を含有)
Other Notes
1ユニットは、pH 8.8、25°C、1分間で、1.0 μmolのエタノールをアセトアルデヒドに変換する酵素量です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A7011A8656G5003
biological source
bakers yeast
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
-
specific activity
≥300 units/mg protein
specific activity
≥300 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥10 units/mg protein (using p-nitrophenyl α-D-glucoside as substrate.)
form
powder
form
lyophilized powder (contains buffer salts)
form
powder
form
lyophilized powder
suitability
suitable for recycling micro-assay of β-NAD and β-NADH
suitability
-
suitability
-
suitability
-
storage condition
(Tightly closed. Dry)
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
storage condition
-
storage condition
-
optimum pH
8.6-9.0
optimum pH
8.6-9.0
optimum pH
-
optimum pH
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)