Merck
MAK053
Sigma-Aldrich
Alcohol Dehydrogenase Activity Assay Kit(アルコールデヒドロゲナーゼ活性アッセイキット)
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥77,600
¥77,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥77,600
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
¥77,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
gastrointestinal diseases
保管温度
−20°C
詳細
新しいアルコール脱水素酵素(ADH)アッセイキット、MAK498の提供を開始しました!アルコールデヒドロゲナーゼ(ADH)は、アルコールからアルデヒドへの変換を触媒するとともに、これに付随するNAD+からNADHへの還元を触媒する酵素ファミリーの一員です。ヒトでは、9つのADHアイソザイムがあり、ADH活性の大半は肝臓で発生しています。ADHファミリーは、アルコール解毒化に関与する主な酵素によって構成されています。ADH酵素の遺伝子変異により、ADH活性およびアルコールへの耐性に差が生じ、アルコール依存に対する感受性が制御されている可能性があります。
アプリケーション
Alcohol Dehydrogenase Activity Assay Kit(アルコールデヒドロゲナーゼ活性アッセイキット)は、アルコールデヒドロゲナーゼの活性を測定するのに使用されてきました。[1]
適合性
組織、細胞、血清など、さまざまな試料でのアルコールデヒドロゲナーゼ測定に適しています。
原理
Alcohol Dehydrogenase Activity Assay Kit(アルコールデヒドロゲナーゼ活性アッセイキット)により、様々なサンプル中のADH活性を簡単かつ直接的に測定できます。ADH活性は、酵素反応の基質にエタノールを利用することにより測定されます。この反応により、存在する酵素活性に比例する呈色物(450 nm)が産生されます。ADH 1単位は、pH 8.0および37℃で1分間に1.0μモルのNADHを生成する酵素量です。
以下による置換
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kobi Simpson-Lavy et al.
Scientific reports, 9(1), 6491-6491 (2019-04-26)
Cells adapt their gene expression and their metabolism in response to a changing environment. Glucose represses expression of genes involved in the catabolism of other carbon sources in a process known as (carbon) catabolite repression. However, the relationships between "poor"
Rachel E N Reyes et al.
Brain research, 1747, 147067-147067 (2020-08-23)
Research focusing on the gut-brain axis is growing, but the interplay of ethanol (alcohol molecule), the gut microbiome, the brain and behavior is poorly understood. In the current study, we remodeled the gut microbiota by providing adult male C57BL/6J mice
Alcohol increases liver progenitor populations and induces disease phenotypes in human IPSC-derived mature stage hepatic cells
Tian L, et al.
International Journal of Biological Sciences, 12(9), 1052-1052 (2016)
Christopher M Ranger et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(17), 4447-4452 (2018-04-11)
Animal-microbe mutualisms are typically maintained by vertical symbiont transmission or partner choice. A third mechanism, screening of high-quality symbionts, has been predicted in theory, but empirical examples are rare. Here we demonstrate that ambrosia beetles rely on ethanol within host
Sang-Hyuk Hong et al.
Phytotherapy research : PTR, 31(5), 783-791 (2017-03-17)
Although Pinus koraiensis leaf (PKL) was reported for its anti-diabetes, anti-obesity and anticancer effects as a folk remedy, the inhibitory effect of PKL on alcoholic fatty liver has never been elucidated yet. This study investigated the molecular mechanisms of PKL
プロトコル
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf