Merck
P9881
Sigma-Aldrich
臭化カリウム
ReagentPlus®, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥12,200
¥12,200
Check Cart for Availability
吸湿を防ぐ試薬ボトル「Redi-Dri™™」シリーズのReagentPlus®® グレード品もご用意しております。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥12,200
About This Item
化学式:
KBr
CAS番号:
分子量:
119.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
¥12,200
Check Cart for Availability
吸湿を防ぐ試薬ボトル「Redi-Dri™™」シリーズのReagentPlus®® グレード品もご用意しております。
バルクの問い合わせ
グレード
reagent
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
pH
5-6 (25 °C, 119 g/L)
mp
734 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
P9881-500G:
2016110:
P9881-BULK:
P9881-VAR:
P9881-100G:
P9881-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jun Pan et al.
Organic letters, 13(18), 4974-4976 (2011-08-26)
A facile Pd-catalyzed conversion of aryl and vinyl triflates to aryl and vinyl halides (bromides and chlorides) is described. This method allows convenient access to a variety of aryl, heteroaryl, and vinyl halides in good to excellent yields and with
Kazue Kurihara
Advances in colloid and interface science, 158(1-2), 130-138 (2010-05-11)
Brush layers of polyelectrolytes, ionized chains of poly(glutamic acid) (PLGA) and poly(lysine) (PLL), prepared by the Langmuir-Blodgett method, were characterized using the surface forces measurements at various pHs, salt concentrations and chain densities. This paper reviews the major results: (1)
Keiichiro Hayashi et al.
Epilepsia, 52(5), 1010-1017 (2011-04-13)
Mutations in the SCN1A gene, which encodes the α1 subunit of voltage-gated sodium channels, cause generalized epilepsy with febrile seizures plus (GEFS+) and severe myoclonic epilepsy of infancy (SMEI). N1417H-Scn1a mutant rats are considered to be an animal model of
Pascal Miéville et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 49(11), 689-692 (2011-10-18)
As previously demonstrated by Thurber and Tycko, the peak position of (79)Br in potassium bromide (KBr) allows one to determine the temperature of a spinning sample. We propose to adapt the original design by using a compact KBr tablet placed
Hitesh Kulhari et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(6), 1511-1520 (2015-05-03)
Docetaxel (DTX) is an anticancer drug that is used alone and in combination with other drugs to treat tumours. However, it suffers from the drawback of non-specific cytotoxicity. To improve the therapeutic potential of DTX, we report the synthesis of
質問
  1. Good morning, what is the difference between the quality level 100 and 200?
    1 回答
    1. 役に立ちましたか?