Merck
309087
Sigma-Aldrich
臭素酸カリウム
ACS reagent, ≥99.8%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KBrO3
CAS番号:
分子量:
167.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
アッセイ
≥99.8%
フォーム
crystalline powder
不純物
≤0.005% insolubles
pH
5.0-9.0 (25 °C, 5%)
微量陰イオン
bromide (Br-): passes test
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
[K+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
臭素酸カリウムは、不活性化芳香族化合物の臭素化および化学振動反応に使用できる強力な酸化剤です。
アプリケーション
臭素酸カリウムは以下として使用できます:
  • β-ラクタム薬の電位差測定における酸化剤。
  • エチルアセトアセテートをジブロモエチルアセトアセテートに臭素化するための臭素化剤。
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
臭素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
309087-5G:
309087-VAR:
309087-500G:
309087-BULK:
309087-100G:
309087-VAR-D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Organic preparations and procedures international, 23, 395-395 (1991)
Kinetics and Mechanism of the Oxidation of Neomenthol by Potassium Bromate in Acidic Solution.
Meena R and Sharma S.
International Journal of Pharmacological Research, 4(1), 25-33 (2014)
Yingying Xu et al.
Cell reports, 29(4), 800-809 (2019-10-24)
Cockayne syndrome (CS) is a rare genetic neurodevelopmental disorder, characterized by a deficiency in transcription-coupled subpathway of nucleotide excision DNA repair (TC-NER). Mutation of the Cockayne syndrome B (CSB) gene affects basal transcription, which is considered a major cause of
Chemiluminescence determination of potassium bromate in flour based on flow injection analysis.
Yan Z, et al.
Food Chemistry, 190, 20-24 (2016)
Ainars Bajinskis et al.
Mutation research, 731(1-2), 125-132 (2011-12-31)
The complexity of DNA lesions induced by ionizing radiation is mainly dependent on radiation quality, where the indirect action of radiation may contribute to different extent depending on the type of radiation under study. The effect of indirect action of
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf