グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
pH
7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 100 mg/mL
その他の活性
DNAse, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI Key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
- ヒツジ卵巣切片の免疫組織化学的分析のための抗体回収の実施のため
- アグロバクテリウムC58C1株を培養するための誘導培地の成分としてto is
- 全血からヒト好中球を単離するため
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C8532-500G:
C8532-100G:
C8532-1KG:
C8532-10KG:
C8532-BULK:
C8532-5KG:
C8532-EW:
C8532-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
パラフィン包埋組織切片中の特定の抗原を染色および可視化する免疫組織染色(IHC)の全プロトコルをご紹介します。