If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
おすすめの製品
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
認証
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
suitable for SM 4500 - NH3
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
≥97%
フォーム
pellets
品質
free-flowing
不純物
≤0.001% N compounds
≤0.02% NH4OH ppt.
≤1.0% Na2CO3
mp
318 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.1 ppm
K: ≤0.02%
Ni: ≤0.001%
heavy metals (as Ag): ≤0.002%
SMILES記法
[OH-].[Na+]
アプリケーション
PFAS testing
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
- タンパク質の架橋技術に使用される3,3′-ビス(スルホナト)-4,4′-ビス(クロロアセトアミド)アゾベンゼン(BSBCA)の調製。
- 電気化学的還元によるCO2からCOへの変換に及ぼす電解質成分の影響を研究するための電解質溶液の調製。
- 睾丸胚細胞の3Dクロマチン構造を保存する3次元(3D)スライド法のためのCSK(細胞骨格)緩衝液の調製。 ZSM(zeolite socony mobils)の合成。
水酸化ナトリウムは、滴定によるコロイド状シリカの比表面積の測定に使用することができます。水素化ホウ素ナトリウムの直接酸化に使用することができ、この反応はサイクリックボルタンメトリーおよびリニアボルタンメトリー、クロノアンペロメトリー、クロノポテンショメトリーによって研究されています。クエン酸緩衝液およびホウ酸緩衝液の調製に使用することができます。
下記の合成に使用できます:
- アルキルアリールアミドスルホベタイン
- (3 -[4-terオクチルフェノキシエトキシエトキシエチル]ジメチルアンモニオプロパンスルホン酸(XOSB)
- トリスルホベタイン(TriSBn)
水酸化ナトリウムは、滴定法、溶解試験、pH調節および酸性ガスを除去するインピンジャー法において、塩基として使用することができます。
以下のプロセスに使用することができます。
- 金触媒の存在下におけるグリセロールからグリセリン酸への変換。
- スチレンを生成するビニルアルコキシシランと臭化アリールまたは塩化アリールとのパラジウム触媒クロスカップリング反応。
特徴および利点
- 効率の向上 – 固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
- 安全性– 固まりをバラバラにするために道具の力を使うリスクが避けられます
- 経済性 – 調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
- 保証された品質 – 専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
- フレキシブルな容量 – 研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
795429-2.5KG:4548174013519
795429-1KG:4548174013502
795429-BULK:
795429-12KG:
795429-500G:4548173340432
795429-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 回答-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf