グレード
reagent grade
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
アッセイ
97%
形状
beads
テクニック
titration: suitable
粒径
16-60 mesh
mp
318 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Titration methods.
- Dissolution testing.
- As a base for adjusting pH.
- As a reducing agent to initiate the synthesis of resin-supported silver nanoparticles.
- As an alternative to sodium hydride in the carbon-11 methylation reaction in the synthesis of [11C]diprenorphine.
- Preparation of bead cellulose loaded with iron oxyhydroxide (BCF).
- Synthesis of polyethyleneimine-sodium xanthogenate (PEX).
- Pretreatment of thickened waste activated sludge during anaerobic digestion.
- Struvite precipitation recycling technology.
- Production of sewage-sludge-based activated carbons.
- Preparation of β-cyclodextrin (β-CD)/cellulose hydrogels.
- Prion inactivation during industrial decontamination procedure.
- Pretreatment of sugarcane bagasse for the sugar recovery.
- In the Impinger to remove acidic gases.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
367176-2.5KG:4548173140735
367176-25KG:
367176-BULK:
367176-500G:4548173140742
367176-12KG:4548173140728
367176-VAR:
試験成績書(COA)