Merck
71687
Sigma-Aldrich
水酸化ナトリウム
BioUltra, for luminescence, ≥98.0% (T), pellets
別名:
ソーダ灰汁, 水酸化ナトリウム, 苛性ソーダ, 苛性ソーダ灰汁, カ性ソーダ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352316
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
グレード
for luminescence
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥98.0% (T)
形状
pellets
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.0003% total nitrogen (N)
≤0.0005% silicon dioxide (SiO2)
≤1.0% sodium carbonate (Na2CO3)
mp
318 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
2.13 g/cm3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤70 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Hg: ≤0.1 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[OH-].[Na+]
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.015
λ: 280 nm Amax: 0.01
適合性
in accordance for luminescence
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化ナトリウムは、苛性ソーダまたは灰汁とも呼ばれる白色、無臭の結晶性固体です。腐食性があり、空気中の水分を吸収します。水酸化ナトリウムは水に溶けると熱を生じて可燃物質を発火させます。ペレット形の水酸化ナトリウムが溶けると、水よりも密度の高い無色の液体になります。
アプリケーション
水酸化ナトリウムは、固体または50%溶液の形で一般に使用されます。石鹸や紙、レーヨン、石油製品の製造の各段階での使用に適しています。また、FTIR分析を用いた炭水化物の研究にも使われます。水酸化ナトリウムは、酵素加水分解を調べるための前処理試薬として使用されます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71687-500G:4548173221519
71687-100G:4548173221526
71687-VAR:
71687-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ziyu Wang et al.
Bioresource technology, 101(10), 3583-3585 (2010-01-22)
Coastal Bermuda grass was pretreated with NaOH at concentrations from 0.5% to 3% (w/v) for a residence time from 15 to 90min at 121 degrees C. The pretreatments were evaluated based on total lignin removal and production of total reducing
Sang Youn Oh et al.
Carbohydrate research, 340(3), 417-428 (2005-02-01)
Cellulose samples treated with sodium hydroxide (NaOH) and carbon dioxide in dimethylacetamide (DMAc) were analyzed by FTIR spectroscopy. Absorbance of hydrogen-bonded OH stretching was considerably decreased by the treatment of NaOH and carbon dioxide. The relative absorbance ratio (A(4000-2995)/A(993)) represented
Konstantinos A Polyzos et al.
Cardiovascular research, 106(2), 295-302 (2015-03-10)
Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease that is initiated by the retention and accumulation of low-density lipoprotein in the artery, leading to maladaptive response of cells from the immune system and vessel wall. Strong evidence implicates indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO), the
C Berger et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(4), 800-811 (2015-03-06)
Does ulipristal acetate (UPA) used for emergency contraception (EC) interfere with the human embryo implantation process? UPA, at the dosage used for EC, does not affect human embryo implantation process, in vitro. A single pre-ovulatory dose of UPA (30 mg)
Nicole von Burg et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(35), 12835-12840 (2014-08-20)
Group 3 innate lymphoid cells (ILC3s) have emerged as important cellular players in tissue repair and innate immunity. Whether these cells meaningfully regulate adaptive immune responses upon activation has yet to be explored. Here we show that upon IL-1β stimulation