Merck
567530
Sigma-Aldrich
Sodium hydroxide
pellets
別名:
カ性ソーダ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352316
NACRES:
NA.21
product name
水酸化ナトリウム,
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
アッセイ
≥95% (titration)
形状
pellets (crystalline)
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
テクニック
DNA extraction: suitable
white
mp
318 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Used to neutralize acids, hydrolyze fats, and precipitate alkaloids and metals from aqueous solutions.
アプリケーション
  • Protein N-linked Homocysteine Determination: Employing sodium hydroxide pellets in a one-pot sample preparation procedure for the analysis of protein N-linked homocysteine using HPLC-FLD, demonstrating its critical role in chemical synthesis and laboratory applications (Piechocka and Głowacki, 2023).
  • Algae Pyrolysis for Hydrogen Production: The use of sodium hydroxide pellets in a molten state combined with Na2CO3 for efficient hydrogen production from algae pyrolysis. This application underscores its potential in renewable energy sectors and environmental sustainability efforts (Li et al., 2023).
  • Hydrothermal Synthesis of ZnO Superstructures: Research into the temperature and pH optimization using sodium hydroxide pellets for the hydrothermal synthesis of ZnO superstructures. This application is crucial for material science, particularly in developing nanomaterials with specific morphological properties (Ejsmont and Goscianska, 2023).
警告
Toxicity: Corrosive (L)
その他情報
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
567530-GM:
567530-500GM:
567530-250GM:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
クエット-テイラー流反応装置によるリチウムイオン電池用正極材料の製造について解説いただきました。
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.