グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
認証
suitable for GB 5009.253-2016
蒸気圧
1.33 hPa ( 865 °C)
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
≥99%
形状
powder
品質
free-flowing
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.0-9.0 (25 °C, 5% in solution)
mp
801 °C (lit.)
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.004%
微量陽イオン
Ba:, passes test
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
特徴および利点
- 効率の向上 – 固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
- 安全性– 固まりをバラバラにするために道具の力を使うリスクが避けられます
- 経済性 – 調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
- 保証された品質 – 専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
- フレキシブルな容量 – 研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
746398-VAR:
746398-6X1KG:
746398-2.5KG:
746398-BULK:
746398-1KG:
746398-500G:
746398-6X500G:
746398-4X2.5KG:
746398-25KG:
746398-100G:
746398-12KG:
746398-5KG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
プロトコル
Overcoated SPME fiber enables low-level BPA analysis in food via SPME-GC-MS/MS, meeting tighter migration limit regulations.