スキップする
72068
水酸化ナトリウム 溶液
BioUltra, Molecular Biology, 10 M in H2O
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 mL
在庫あり出荷可能
¥25,200
この商品について
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352316
MDL number:
Concentration:
10 M in H2O, 9500-10500 mmol/L (titration, acidimetric)
Form:
liquid
Grade:
Molecular Biology
¥25,200
在庫あり出荷可能詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
product line
BioUltra
form
liquid
concentration
10 M in H2O, 9500-10500 mmol/L (titration, acidimetric)
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
14
bp
105-140 °C
mp
-12 - -10 °C (10 - 50 °F)
solubility
water: soluble
density
1.320-1.340 g/cm3
cation traces
Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.08, λ: 280 nm Amax: ≤0.05
SMILES string
[OH-].[Na+]
suitability
suitable for Western blot, suitable for molecular biology
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
life science and biopharma
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
水酸化ナトリウム(NaOH)は、白色固体の無機化合物で、ペレットやフレーク、顆粒状のものがあります。この腐食性の高いアルカリ金属塩基は、空気中の水分や二酸化炭素を容易に吸収します。NaOHは潮解性で、エタノール、水、メタノールに溶けます。
Application
水酸化ナトリウム溶液は、以下の用途に使用されています:
  • L-乳酸脱水素酵素(L-LDH)で内因性L-乳酸のpHを不活性化するための試薬A(0.1 M NaOH)の調製
  • アンチセンス鎖を変性させるための新鮮なアルカリ溶解液の成分として
  • マイクロ流体デバイス製造のためのI型コラーゲンハイドロゲルの調製
Biochem/physiol Actions
水酸化ナトリウム(NaOH)は、繊維、飲料水、石鹸、洗剤などのさまざまな産業や紙・パルプ製造に使われるほか、排水管洗浄剤としても使用されています。
Other Notes
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
72064S2770
description
BioUltra, Molecular Biology, 10 M in H2O
description
49-51% in water, eluent for IC
description
1.0 N, BioReagent, suitable for cell culture
concentration
9500-10500 mmol/L (titration, acidimetric), 10 M in H2O
concentration
49-51% in water
concentration
1.0 N
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
solution
pH
14
pH
14.0
pH
-
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble (completely miscible)
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 水酸化ナトリウム 溶液
ピクトグラム
Corrosion
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
劇物
pdsc
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
72068-100ML:4548173178950 + 72068-BULK: + 72068-EW: + 72068-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. where is user manual?
    1 回答
    1. This product does not have a protocol associated with it. You may find it helpful to view the peer reviewed articles that mention the use of this product: https://www.sigmaaldrich.com/search/72068?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=72068&type=citation_search.